詳細
~25% diester content
品質水準
アッセイ
90%
フォーム
liquid
含みます
700-1000 ppm monomethyl ether hydroquinone
屈折率
n20/D 1.4688
密度
1.37 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[P](=O)(O)(O)O.O(CCO)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C6H10O3.H3O4P/c1-5(2)6(8)9-4-3-7;1-5(2,3)4/h7H,1,3-4H2,2H3;(H3,1,2,3,4)
InChI Key
POLZHVHESHDZRD-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
293.0 °F - open cup
引火点(℃)
145 °C - open cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
695890-VAR:
695890-BULK:
695890-100ML:4548173923741
695890-250ML:4548173923758