Merck
116130
Sigma-Aldrich
ビニルホスホン酸ジエチル
97%
別名:
Vinylphosphonic acid diethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHPO(OCH2CH3)2
CAS番号:
分子量:
164.14
Beilstein:
507596
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.429 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
密度
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphonate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOP(=O)(OCC)C=C
InChI
1S/C6H13O3P/c1-4-8-10(7,6-3)9-5-2/h6H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
DREPONDJUKIQLX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ビニルホスホン酸ジエチルは、N-アルキル-2-アミノエチルホスホン酸ジエチルの合成に用いられています
ビニルホスホン酸ジエチル(DEVP)は以下の合成の前駆物質として使用できます。
  • αPd触媒Mizoroki−Heck反応を介したアリールボロン酸との反応によるβ-不飽和ホスホネート
  • アザマイケル付加反応を介し1級、2級アミンとの縮合反応による2-(アリルアミノ)エチルホスホネート
また、ランタニド錯体を用いて高分子ポリマーであるポリ(ジエチルビニルホスホネート)を調製する際のモノマー単位としても使用できます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
116130-10G:
116130-1G:
116130-25G:
116130-BULK:
116130-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Joachim E Klee et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 5, 72-72 (2009-01-01)
Novel N-alkyl-N-(phosphonoethyl) substituted mono-, bis- and tris(meth)acrylamides 3 were synthesized by two different three-step reactions and characterized by IR, (1)H NMR and (13)C NMR spectroscopy as well as refractive index and viscosity. The phosphonoethyl substituted (meth)acrylamide monomers show improved hydrolytic
Synthesis of 2-(arylamino) ethyl phosphonic acids via the aza-Michael addition on diethyl vinylphosphonate
Orm Nadine B, et al.
Tetrahedron, 69(1), 115-121 (2013)
Convenient synthesis of α, β-unsaturated phosphonates via a Mizoroki-Heck reaction of arylboronic acids with diethyl vinylphosphonate
Kabalka GW, et al.
Tetrahedron Letters, 45(24), 4685-4687 (2004)
Poly (vinylphosphonate) s synthesized by trivalent cyclopentadienyl lanthanide-induced group transfer polymerization
Salzinger S, et al.
Macromolecules, 44(15), 5920-5927 (2011)