Quality Segment
form
solid
mol wt
Mw 5,000,000-6,000,000
mp
246-250 °C
SMILES string
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Application
- 中東において医学的に重要なサソリ Aegaeobuthus nigrocinctus 毒液のプロテオーム分析と致死性。:この研究では、ポリアクリルアミドゲル電気泳動法を用いて毒タンパク質を分析し、サソリ Aegaeobuthus nigrocinctus 毒液のプロテオーム組成と毒性を調査します。この研究結果は、毒′の生化学的特性と潜在的な医学的影響の理解に貢献します(Borges et al., 2024)。
- 培養されたマウス細胞から小さな細胞質 dsDNA を分離するためのプロトコル。:このプロトコル論文では、ポリアクリルアミドゲル電気泳動法を使用して小さな細胞質二本鎖 DNA を分離する方法について詳しく説明します。これは、マウス細胞モデルにおける DNA-タンパク質相互作用と遺伝子調節の研究に不可欠です(Dai et al., 2024)。
- さまざまな膜翅目毒に対して一般的に使用されるタンパク質定量アッセイの比較研究:膜翅目毒プロテオーム分析の基本的な特徴。:この比較研究では、ポリアクリルアミドゲル電気泳動法を含むさまざまなタンパク質定量アッセイを評価し、さまざまな膜翅目毒タンパク質分析を標準化し、毒の研究と潜在的な治療への応用を支援します(Wanandy et al., 2024)。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ポリアクリルアミド
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)