Merck
323586
Sigma-Aldrich
スルホコハク酸ジオクチル ナトリウム塩
≥97%
別名:
AOT, DOSS, スルホコハク酸ビス(2-エチルヘキシル) ナトリウム塩, ドクサートナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O2CCH2CH(SO3Na)CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
444.56
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97%
形状
solid
mp
173-179 °C (lit.)
官能基
ester
sulfonic acid
SMILES記法
[Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H38O7S.Na/c1-5-9-11-16(7-3)14-26-19(21)13-18(28(23,24)25)20(22)27-15-17(8-4)12-10-6-2;/h16-18H,5-15H2,1-4H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1
InChI Key
APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ジオクチルスルホサクシネートナトリウム塩(DOSS)は、以下のアニオン界面活性剤として使用できます:
  • 天然および合成エストロゲンの電気泳動検出のために、3-(シクロヘキシルアミノ)-2-ヒドロキシ-1-プロパンスルホン酸(CAPSO)のナトリウム塩によりマイクロエマルションを調製するため
  • 逆ミセルを開発するため
  • ポリカプロラクトンフマル酸とポリピロール(PCLF–PPy)複合材料の、電気伝導性および細胞付着性を強化するため
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
323586-100G:
323586-500G:
323586-25G:
323586-VAR:
323586-BULK:
323586-1KG:
323586-5G:
323586-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cutinase-AOT interactions in reverse micelles: the effect of 1-hexanol
Melo EP, et al.
Chemistry and Physics of Lipids, 124(1), 37-47 (2003)
The development of electrically conductive polycaprolactone fumarate-polypyrrole composite materials for nerve regeneration
Runge MB, et al.
Biomaterials, 31(23), 5916-5926 (2010)
Kagaku Kogyo, 55, 263-267 (2004)
Tohru Saitoh et al.
Journal of chromatography. A, 1040(2), 185-191 (2004-07-03)
A novel admicelle composing of a dialkylated anionic surfactant, di-2-ethylhexyl sodium sulfosuccinate (Aerosol-OT, AOT) and gamma-alumina was prepared by mixing them in acidic aqueous solution. The amount of the maximum sorption of AOT on 1 g of alumina at pH
Nicole Kleger et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 31(37), e1903783-e1903783 (2019-07-30)
Porosity is an essential feature in a wide range of applications that combine light weight with high surface area and tunable density. Porous materials can be easily prepared with a vast variety of chemistries using the salt-leaching technique. However, this