Merck
D4422
Sigma-Aldrich
ドクサート ナトリウム塩
BioXtra, ≥99%
別名:
AOT, ジオクチルスルホコハク酸 ナトリウム塩, スルホコハク酸ビス(2-エチルヘキシル)エステル ナトリウム塩, スルホブタン二酸ビス(2-エチルヘキシルエステル) ナトリウム塩, ビス(2-エチルヘキシル)スルホコハク酸 ナトリウム塩, ビス(2-エチルヘキシル)スルホコハク酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H37NaO7S
CAS番号:
分子量:
444.56
Beilstein:
4117588
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
詳細
anionic
品質水準
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99%
フォーム
sheet
分子量
444.56 g/mol
不純物
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
溶解性
passes test (per USP)
微量陽イオン
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.0005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
[Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H38O7S.Na/c1-5-9-11-16(7-3)14-26-19(21)13-18(28(23,24)25)20(22)27-15-17(8-4)12-10-6-2;/h16-18H,5-15H2,1-4H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1
InChI Key
APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ドクセートナトリウム塩はアニオン界面活性剤です。
アプリケーション
ドクセートナトリウム塩は、医薬品がリン脂質症を誘導する可能性を早期にスクリーニングするのに使用する、クロマトグラフィー法を評価する研究に使用されています。爪甲経由で薬剤を送達するためのさまざまな薬剤フォーミュレーションを調査する研究にも使用されています。
炭化水素溶媒内で逆ミセルを形成します。主要なミエリン膜貫通プロテオリピドの可溶化に適しています。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D4422-VAR:
D4422-100G:
D4422-50G:
D4422-BULK:
D4422-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Protein bioactivity and polymer orientation is affected by stabilizer incorporation for double-walled microspheres
Kokai, L., et al.
J. Controlled Release, 141, 9-9 (2010)
Investigation of different formulations for drug delivery through the nail plate
Vejnovic, I., et al.
International Journal of Pharmaceutics, 386, 10-10 (2010)
Zhengjin Jiang et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 61, 184-190 (2011-12-28)
Drug-induced phospholipidosis (PLD) is an excessive accumulation of polar phospholipids within cells as a result of medical treatment. Even though a direct link between in vitro drug-induced PLD and toxicity in humans has not yet been firmly established, the development
Giovanna Longhi et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 13(48), 21423-21431 (2011-11-04)
Positively charged supramolecular aggregates formed in vacuo by n AOTNa (sodium bis(2-ethylhexyl)sulfosuccinate) molecules and n(c) additional sodium ions, i.e. [AOT(n)Na(n+n(c))](n(c)), have been investigated by molecular dynamics (MD) simulations for n = 1-20 and n(c) = 0-5. Statistical analysis of physical
Johnson Mathew et al.
Journal of chromatography. A, 1231, 46-51 (2012-03-01)
Dioctyl sulfosuccinate (DOSS) was a major component of the dispersants most used in the 2010 Deepwater Horizon Oil Spill incident response. This analytical method quantifies salt water DOSS concentrations to a reporting limit of 20 μg/L, which was below the