Merck
P1754
Sigma-Aldrich
TWEEN® 80
viscous liquid
別名:
TWEEN® 80, POE (20) ソルビタンモノオレエート, ポリエチレングリコールソルビタンモノオレアート, ポリオキシエチレンソルビタンモノオレアート, ポリソルベート80
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
NACRES:
NA.21
由来生物
Porcine (tallow)
bovine (tallow)
品質水準
詳細
non-ionic
フォーム
viscous liquid
分子量
micellar avg mol wt 79,000
average mol wt 1310
組成
Oleic acid, ≥58.0% (balance primarily linoleic, palmitic, and stearic acids)
凝集数
60
CMC
0.012 mM (20-25°C)
粘度
400-620 mPa.s
転移温度
cloud point 65 °C
溶解性
water: soluble, clear to slightly hazy, colorless to yellow
密度
1.064 g/cm3
HLB
15
アプリケーション
cell analysis
SMILES記法
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
InChI Key
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tween® 80は、ソルビタン酸およびオレイン酸のエステルに分類される非イオン性洗浄剤および界面活性剤です。汎用性の高い化合物であり、細胞溶解、核単離、細胞分画などのさまざまな生物学的用途で一般的に使用されています。また、Tween® 80は、タンパク質の安定化やタンパク質膜研究の推進にも使用できます。その有効性は、ソルビトールおよびソルビタンオレイン酸エステルを、ポリエチレン・グリコール鎖と組み合わせることに特徴がある、ポリソルベート類のメンバーであることに由来します。これらの構造的特徴は、Tween® 80に乳化性能と幅広い用途をもたらす一因となっています。
アプリケーション
TWEEN® 80 は、マウスやラットにおける特異的注入のための、薬物輸送溶液に使用されています。細菌細胞におけるエステラーゼ活性の測定に使用されています。
哺乳類細胞株からの選択的なタンパク質抽出や核の単離に使用される非イオン性界面活性剤です。
生物化学的/生理学的作用
TWEEN® 80 は、タンパク質の安定化やタンパク質膜研究において使用される、ポリソルベート界面活性剤です。細胞からの膜タンパク質の抽出や核の分離に一般的に使用されます。
特徴および利点
  • 優れた湿潤剤かつ分散剤
  • 細胞生物学および生化学の研究に適した極めて汎用性の高い界面活性剤
その他情報
生化学の領域に関する追加情報を請求するには、このフォームに必要事項を入力してください。
法的情報
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
>235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
> 113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P1754-25ML:
P1754-500ML:
P1754-10ML-KC:
P1754-BULK:
P1754-1L:
P1754-6X500ML:
P1754-1GA:
P1754-VAR:
P1754-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
TWEEN® 60 nonionic detergent
Sigma-Aldrich
P1629
TWEEN® 60
TWEEN® 80 EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., JP, NF
SAFC
8.17061
TWEEN® 80
TWEEN® 40 viscous liquid
Sigma-Aldrich
P1504
TWEEN® 40
TWEEN® 85
Sigma-Aldrich
P4634
TWEEN® 85
Zandra Gerdes et al.
PloS one, 14(2), e0205378-e0205378 (2019-02-20)
The role of microplastic (MP) as a carrier of persistent organic pollutants (POPs) to aquatic organisms has been a topic of debate. However, the reverse POP transport can occur if relative contaminant concentrations are higher in the organism than in
HU-210 shows higher efficacy and potency than morphine after intrathecal administration in the mouse formalin test.
Guhring H et al.
European Journal of Pharmacology, 429, 127-127 (2001)
V Ryu et al.
Neuroscience, 167(4), 1227-1238 (2010-03-04)
Previous reports show that vagal afferent innervation of the stomach eventually regenerates from surviving nodose ganglion (NG) neurons after subdiaphragmatic vagotomy. Systemic capsaicin treatment destroys gastric vagal afferent neurons expressing vanilloid receptor 1 (VR1). However, it is not known whether
Esther Visser et al.
Science advances, 6(19), eaax7060-eaax7060 (2020-06-05)
Alcohol use disorder is characterized by a high risk of relapse during periods of abstinence. Relapse is often triggered by retrieval of persistent alcohol memories upon exposure to alcohol-associated environmental cues, but little is known about the neuronal circuitry that
Scopes RK
Protein Purification: Principles and Practice (1993)