Merck
59924
Sigma-Aldrich
ポリソルベート 80
tested according to Ph. Eur.
別名:
TWEEN® 80, ポリソルベート 80, POE (20) ソルビタンモノオレエート, ポリエチレングリコールソルビタンモノオレアート, ポリオキシエチレンソルビタンモノオレアート, ポリソルベート80
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
NACRES:
NA.21
認証
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
品質水準
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
詳細
non-ionic
形状
liquid
分子量
average mol wt 79,000
凝集数
60
屈折率
n20/D 1.472 (lit.)
CMC
0.012
転移温度
cloud point 65 °C
密度
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
15
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
InChI Key
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリソルベート80は界面活性剤です。ポリソルベートは、ソルビトールやソルビタンのオレイン酸エステルにポリエチレングリコール鎖が結合したものです。
アプリケーション
ポリソルベート80は、薬剤(ラパマイシン)治療に用いられ、ラパマイシンが骨溶解や腫瘍増殖に及ぼす影響の検討に使われています。スプレードライ乳濁液の調製や、抗菌効果の研究にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ポリソルベートは、エッセンシャルオイル、局所適用、医学的注入(静脈内、皮下、筋肉内投与を含む)向けの乳化剤、溶解剤、安定剤として使われています。
法的情報
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
59924-VAR-F:
59924-BULK-F:
59924-100G-F:
59924-1KG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Priya N O Kasimbeg et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 108(1), 155-161 (2018-10-14)
Characterizing protein aggregates in the presence of silicone oil is a long standing challenge for the pharmaceutical industry. Silicone oil is often used as a lubricant in devices that deliver and store therapeutic protein products and has been linked to
Enhancing the antibacterial efficacy of isoeugenol by emulsion encapsulation
Nielsen CK, et al.
International Journal of Food Microbiology, 229, 7-14 (2016)
Relationship between Polysorbate 80 solubilization descriptors and octanol-water partition coefficients of drugs
Alvarez Nunez FA and Yalkowsky SH
International Journal of Pharmaceutics, 200(2), 217-222 (2000)
Nilsel Okudan et al.
Brain research bulletin, 165, 81-89 (2020-10-04)
Statins are cholesterol lowering drugs that decrease the risk of cardiovascular events, but they are related with a few unfavorable symptoms in skeletal muscle including myopathy, and mild to moderate fatigue. Additionally, there has been discrepancies about the impacts of
Polysorbate 80 in medical products and nonimmunologic anaphylactoid reactions
Coors EA, et al.
Annals of Allergy, Asthma & Immunology, 95(6), 593-599 (2005)