Merck
1547969
USP
Polysorbate 80
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
TWEEN® 80, POE (20) ソルビタンモノオレエート, ポリエチレングリコールソルビタンモノオレアート, ポリオキシエチレンソルビタンモノオレアート, ポリソルベート80
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
APIファミリー
polysorbate
分子量
Mw ~1309.66
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
InChI Key
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。より詳細な情報およびサポートについては、現行の薬局方.
のウェブサイトをご覧ください。ポリソルベート80は、脂肪酸、主にオレイン酸の部分エステルと、ソルビトールおよびソルビトール無水物1モルあたり約20モルのエチレンオキシドでエトキシル化したソルビトールとその無水物との混合物です。
アプリケーション
このUSP標準品は、USP公定書に規定されたとおりの、規定された品質試験およびアッセイに使用することを意図しています。
アナリシスノート
これらの製品は試験およびアッセイでの使用に限ります。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  ​
その他情報
販売制限が適用される可能性があります。
法的情報
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
1547969-4X0.5G:
1547969-4X0.5MG:
1547969-2G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
TWEEN® 80 BioXtra, viscous liquid
Sigma-Aldrich
P8074
TWEEN® 80
TWEEN® 80 viscous liquid, Low-peroxide
Sigma-Aldrich
P6349
TWEEN® 80
グリシン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1295800
グリシン
TWEEN® 80 protein grade detergent, 10% solution, sterile-filtered, for immunoprecipitation and for the solubilization of membrane-bound proteins
Millipore
655207
TWEEN® 80
TWEEN® 80 suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, viscous liquid
Sigma-Aldrich
P4780
TWEEN® 80
Polysorbate 80
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 39(5), 5967-5967 (2020)