Merck
P4780
Sigma-Aldrich
TWEEN® 80
suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, viscous liquid
別名:
POE (20) ソルビタンモノオレエート, ポリエチレングリコールソルビタンモノオレアート, ポリオキシエチレンソルビタンモノオレアート, ポリソルベート80
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
NACRES:
NA.25
詳細
non-ionic
品質水準
フォーム
viscous liquid
分子量
average mol wt ~1310
組成
Oleic acid, ≥58.0% (balance primarily linoleic, palmitic, and stearic acids)
テクニック
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
CMC
0.012 mM
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
1.07 g/cm3 at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
InChI Key
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TWEEN 80はポリエチレンソルビトールエステルであり、その分子量は1.31 kDaです。安定剤および乳化剤として有用で、市販されています。アイスクリームの乾燥特性のための使用が知られています。
アプリケーション
TWEEN® 80は以下の用途に使用されています:
  • ろ過捕集法によるリステリア菌の計数のため
  • W1/O/W2エマルジョンの調製における親水性乳化剤として
  • ウシ型結核菌のカルメット-ゲラン桿菌(BCG)パスツール菌培養における7H9プラス・オレイン酸アルブミンデキストロースカタラーゼ(OADC)の構成要素として
選択的タンパク質抽出および哺乳類細胞株からの核の分離に使用される非イオン性界面活性剤。
法的情報
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
>235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
> 113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P4780-VAR:
P4780-BULK:
P4780-1GA:
P4780-100ML:
P4780-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
TWEEN® 80 protein grade detergent, 10% solution, sterile-filtered, for immunoprecipitation and for the solubilization of membrane-bound proteins
Millipore
655207
TWEEN® 80
Span® 80 nonionic surfactant
Sigma-Aldrich
S6760
Span® 80
TWEEN® 80 EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., JP, NF
SAFC
8.17061
TWEEN® 80
TWEEN® 20 viscous liquid, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P2287
TWEEN® 20
Polysorbate 80 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1547969
Polysorbate 80
Low-fat Gouda cheese made from bovine milk-olive oil emulsion: physicochemical and sensory attributes
Felfoul I, et al.
Journal of Food Science and Technology, 52(10), 6749-6755 (2015)
Ice Cream, 86-86 (2003)
A contribution to the improvement of Listeria monocytogenes enumeration in cold-smoked salmon
Besse NG, e al.
International Journal of Food Microbiology, 91(2), 119-127 (2004)
Fats in Food Technology (2014)
Gangotri Siddappa et al.
Molecular carcinogenesis, 56(11), 2446-2460 (2017-06-16)
Effective chemoprevention is critical for improving outcomes of oral cancer. As single agents, curcumin and metformin are reported to exhibit chemopreventive properties, in vitro as well as in patients with oral cancer. In this study, the chemopreventive efficacy of this