由来生物
palm oil
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 172.836
FDA 21 CFR 172.838
FDA 21 CFR 172.840
FDA 21 CFR 172.842
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
屈折率
n20/D 1.472 (lit.)
密度
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
corn
官能
alcohol
SMILES記法
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
InChI Key
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
法的情報
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
W291706-SAMPLE-K:
W291706-25KG:
W291706-25KG-K:
W291706-1KG-K:
W291706-1KG:
W291706-SAMPLE:
W291706-VAR-K:
W291706-10KG-K:
W291706-10KG:
W291706-BULK-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック