認証
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
品質水準
詳細
non-ionic
形状
liquid
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI Key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
95754-BULK-F:
95754-VAR-F:
95754-100G-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック