Merck
8.22187
Sigma-Aldrich
TWEEN® 80
for synthesis
別名:
POE (20) ソルビタンモノオレエート, ポリエチレングリコールソルビタンモノオレアート, ポリオキシエチレンソルビタンモノオレアート, ポリソルベート80
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
500-019-9
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<1.33 hPa
品質水準
形状
liquid
有効性
42200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
kinematic viscosity
300-500 cSt(25 °C)
bp
>100 °C/1013 hPa
転移温度
flash point >149 °C
密度
1.07 g/cm3 at 25 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
InChI Key
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Tween® 80 for synthesis. CAS 9005-65-6, pH 5 - 7 (50 g/l, H₂O, 20 °C).
アナリシスノート
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.060 - 1.090
Saponification value: 45 - 55
Hydroxyl value: 65 - 80
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
法的情報
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
>235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
> 113 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
8221879010:
8221871000:
8221879999:
8221870050:
8221870000:
8221870501:
8221879028:
AU28221879020:
8221872521:
IN2RCMT822187:
8221870500:
8221870521:
8221879050:
8221872501:
8221872500:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Polysorbate 80 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1547969
Polysorbate 80
Span&#174; 80 for synthesis
Sigma-Aldrich
8.40123
Span® 80
TWEEN&#174; 80 protein grade detergent, 10% solution, sterile-filtered, for immunoprecipitation and for the solubilization of membrane-bound proteins
Millipore
655207
TWEEN® 80
TWEEN&#174; 20 for synthesis
Sigma-Aldrich
8.22184
TWEEN® 20
TWEEN&#174; 60 for synthesis
Sigma-Aldrich
8.22186
TWEEN® 60