認証
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
品質水準
詳細
non-ionic
フォーム
liquid
分子量
~1228 g/mol
CMC
0.06
転移温度
cloud point 76 °C
HLB
16.7
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
O1C(C(C(C1)OCCO)OCCO)C(OCCO)COCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI Key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 遊離脂肪酸粒子の形成リスクを低減するように設計された高純度ポリソルベート 20 の改良版の評価:この研究では、遊離脂肪酸粒子の形成を緩和するように設計された高純度ポリソルベート 20 の改良版を評価しています。この改良により、バイオ医薬品の製剤の安定性と安全性が向上する可能性が示されています(Doshi et al., 2021)。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
44112-100G-F:
44112-BULK-F:
44112-VAR-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック
mAbs, 11(3), 583-592 (2019-01-09)
We introduce a new concept and potentially general platform for antibody (Ab) purification that does not rely on chromatography or specific ligands (e.g., Protein A); rather, it makes use of detergent aggregates capable of efficiently capturing Ab while rejecting hydrophilic