Merck
P9416
Sigma-Aldrich
TWEEN® 20
for molecular biology, viscous liquid
別名:
ポリエチレングリコールソルビタンモノラウラート, ポリオキシエチレンソルビタンモノラウラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161902
NACRES:
NA.31
由来生物
corn
plant (Palm)
plant (coconut)
wheat
品質水準
グレード
for molecular biology
詳細
non-ionic
アッセイ
>40% (GC)
形状
viscous liquid
分子量
~1228
~1228
組成
lauric acid, ≥40% (balance primarily myristic, palmitic, and stearic acids)
濃度
≥40.0% (GC)
不純物
RNAse, none detected
endonuclease, none detected
exonuclease, none detected
屈折率
n20/D 1.468 (lit.)
CMC
60 mg/L
溶解性
water: 100 mg/mL, clear, colorless to yellow
密度
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
適合性
suitable for molecular biology
その他の活性
Endonuclease-exonuclease and RNase, none detected
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI Key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tween®20 は、ポリソルベートファミリーに属するポリオキシエチレンソルビトールエステルです。分子量 1,225 Da の非イオン性界面活性剤であり、20 のエチレンオキシド単位、1 つのソルビトール、および一級脂肪酸として 1 つのラウリン酸を持っています。エチレンオキシドサブユニットは、界面活性剤の親水性部分を担い、一方、炭化水素鎖は、疎水性部分を提供します。ソルビトールは、エチレンオキシドポリマーが結合するバックボーン環を形成します。
Tween® 20は、分子生物学、生化学、およびライフサイエンスに関する研究に広く使用されている非イオン性界面活性剤および洗浄剤です。主な用途には、膜タンパク質複合体を単離する際の膜タンパク質の可溶化が含まれます。また、さまざまな洗浄、ブロッキング、希釈、および安定化バッファーの構成成分としての機能を果たします。さらに、ウェスタンブロッティングやELISAなどを含む免疫組織染色的手法に用いる試薬としても機能します。これらの用途では、Tween 20は、非特異的抗体結合を防止する、バックグラウンド染色を最小限に抑える、および試薬の均一な分布を確保するなどにおいて重要な役割を果たします。
親水性成分と疎水性成分をあわせ持つ界面活性剤は、2つの主要なカテゴリー、すなわち水中でイオン化するイオン性(陰イオン性、陽イオン性、または両性)およびイオン化しない非イオン性に分類されます。当該製品は非イオン性界面活性剤であり、乳化、分散、可溶化などのさまざまな用途があり、洗浄剤としても使用されます。さらに、膜タンパク質の可溶化剤としても使用できます。
アプリケーション
TWEEN 20 は、生化学アプリケーションにおいて幅広く使用されます。以下に使用されています:
  • 安定な水中油エマルジョンの作成のための乳化剤
  • 周辺タンパク質除去のための、膜の前抽出(膜結合タンパク質の抽出には 2%を使用)
  • 通常濃度 0.05%での、膜イムノアッセイのためのブロッキング試薬
  • 0.005 ~ 0.5%での、哺乳類細胞の可溶化
  • 免疫組織化学での抗体希釈にける PBS との併用
  • FISH(蛍光 in situ ハイブリダイゼーション)における細胞の洗浄
非イオン界面活性剤です。
特徴および利点
  • ライフサイエンスおよび生化学に関する研究のための汎用性の高い界面活性剤
  • 高感度の分子生物学的研究用途に適している
  • エンドヌクレアーゼ、エキソヌクレアーゼおよびRNaseに関する試験が実施済み
  • 優れた可溶化剤、分散剤、かつ乳化剤
注意
TWEEN 20 は、特にバッファー溶液中に金属カチオンが含まれる場合、オートクレーブに不安定なことがあります。性質の変化を評価せずにオートクレーブすることはお勧めしません。TWEEN 20 は、熱に感受性であり、高い温度に暴露すると黒く変色します。ポリソルベートは、アルカリ、重金属塩、フェノール、およびタンニン酸との使用に不適合であることが報告されています。これらはまた、多くの保存剤の活性を低下させる場合があります。ポリソルベートの水溶液は、保存中に自己酸化を受け、光触媒、温度上昇、および硫酸銅によって変化します。
調製ノート
TWEEN 20 は水中でミセルを形成し(100 mg/mL)、透明な黄色い溶液を与えます。また、アルコール、ジオキサン、および酢酸エチル中でもミセルを形成します。TWEEN 20 は、液体パラフィンや固定化オイルには溶けません。
その他情報
メルクのさまざまな生化学物質製品に関して詳細な情報をお求めの場合には、このフォームにご入力ください。
法的情報
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P9416-50ML:4548173207865
P9416-100ML:4548173207858
P9416-VAR:
P9416-BULK:
2550064:
P9416-EW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Telomere analysis by fluorescence in situ hybridization and flow cytometry.
Magnus H, et al.
Nucleic Acids Research, 26(16), 3651-3656 (1998)
Reynolds, J. E. F., (eds.)
Martindale: The Extra Pharmacopoeia, 1030-1030 (1993)
The role of transforming growth factor beta isoforms in tendon-to-bone healing
Kim H M, et al.
Connective tissue research, 52(2), 87-98 (2011)
Detergents: An Overview.
Neugebauer JM
Methods in Enzymology, 182, 239-253 (1990)
Henriette L Lanz et al.
BMC cancer, 17(1), 709-709 (2017-11-04)
Breast cancer is the most common invasive cancer among women. Currently, there are only a few models used for therapy selection, and they are often poor predictors of therapeutic response or take months to set up and assay. In this
関連コンテンツ
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.