詳細
non-ionic
品質水準
形状
liquid
品質
ampule
濃度
~10% in H2O
不純物
≤150 μM sulfhydryl oxidizing substances (carbonyls, peroxides)
屈折率
n20/D 1.347
密度
1.01 g/mL at 20 °C
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
アプリケーション
sample preservation
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI Key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
93774-10ML:
93774-VAR:
93774-BULK:
93774-1EA:
93774-6X10ML:
93774-10ML-KC:
試験成績書(COA)