Merck
655206
Millipore
Tween® 20 Solution
10% in H₂O, PROTEIN GRADE®
別名:
ポリエチレングリコールソルビタンモノラウラート, ポリオキシエチレンソルビタンモノラウラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161902
NACRES:
NA.25
製品名
TWEEN® 20, Non-ionic detergent used for immunoprecipitation and for the solubilization of membrane-bound proteins. Conductivity:50 µS/cm.
品質水準
フォーム
liquid
分子量
~1228
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
不純物
<200 μM Aldehyde
<200 μM peroxide
屈折率
n20/D 1.468 (lit.)
CMC
59 μM (HLB number 16.7)
密度
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI Key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Conductivity: <50 µS/cm.
Non-ionic detergent used for immunoprecipitation and for the solubilization of membrane-bound proteins (conductivity: <50 µS/cm; CMC: 59 µM; HLB number: 16.7).
Non-ionic detergent used for immunoprecipitation and for the solubilization of membrane-bound proteins.
アプリケーション
非イオン界面活性剤です。
包装
Packaged under inert gas
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
物理的形状
10% aqueous solution.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROTEIN GRADE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
Jan Code
655206-VML:
655206-50ML:
試験成績書(COA)