Merck
P7949
Sigma-Aldrich
TWEEN® 20
BioXtra, viscous liquid
別名:
ポリエチレングリコールソルビタンモノラウラート, ポリオキシエチレンソルビタンモノラウラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
NACRES:
NA.21
由来生物
plant
品質水準
詳細
non-ionic
製品種目
BioXtra
形状
viscous liquid
分子量
~1228
組成
lauric acid, ≥40% (balance primarily myristic, palmoyic, and stearic acids)
テクニック
blocking: suitable
cell culture | mammalian: suitable
hybridization: suitable
protein purification: suitable
transformation: suitable
不純物
≤0.05% Phosphorus (P)
強熱残分
≤0.2%
屈折率
n20/D 1.468 (lit.)
CMC
0.06 mM (20-25°C)
転移温度
cloud point 76 °C
密度
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
HLB
16.7
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI Key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tween®20 は、ポリソルベートファミリーに属するポリオキシエチレンソルビトールエステルです。分子量 1,225 Da の非イオン性界面活性剤であり、20 のエチレンオキシド単位、1 つのソルビトール、および一級脂肪酸として 1 つのラウリン酸を持っています。エチレンオキシドサブユニットは、界面活性剤の親水性部分を担い、一方、炭化水素鎖は、疎水性部分を提供します。ソルビトールは、エチレンオキシドポリマーが結合するバックボーン環を形成します。
Tween® 20は、生化学およびライフサイエンスの研究に広く使用されている非イオン性界面活性剤および洗浄剤です。主な用途として、膜タンパク質複合体を単離する際の膜タンパク質の可溶化が含まれます。また、種々の洗浄、ブロッキング、希釈、および安定化バッファーの構成成分としての機能を果たします。さらに、ウェスタンブロッティングやELISAなどを含む免疫組織染色的手法に用いる試薬としても機能します。これらの用途では、Tween® 20は、非特異的抗体結合を防止する、バックグラウンド染色を最小限に抑える、および試薬の均一な分布を確保するなどにおいて重要な役割を果たします。
親水性要素と疎水性要素によって特徴付けられる界面活性剤は、水中でのイオン化挙動に応じてイオン性(陰イオン性、陽イオン性、または両性)または非イオン性のいずれかに大きく分類されます。当該製品は非イオン性のカテゴリーに分類され、乳化、分散、可溶化などのさまざまな用途があり、洗浄剤としても使用されています。特筆すべきは、膜タンパク質の可溶化剤としても作用できる点です。
アプリケーション
TWEEN 20 は、生化学アプリケーションにおいて幅広く使用される非イオン性界面活性剤です。安定な水中油エマルジョンの作成のための乳化剤として使用されています。TWEEN 20 は、周辺のタンパク質を除去するために、膜のプレ抽出に使用されています(膜結合タンパク質の抽出には 2%で使用されます)。
TWEEN 20 は、一般的な濃度 0.05%で、膜ベースのイムノアッセイにおけるブロッキング剤として使用されています。TWEEN 20 は、0.005 ~ 0.5%の濃度で、哺乳類細胞の可溶化に使用できます。
TWEEN 20は、in situハイブリダイゼーション後の、洗浄バッファーに使用されています。ELISAや免疫染色で使用する洗浄液として、PBS(リン酸緩衝食塩水)と共に使用されています。
非イオン界面活性剤です。
特徴および利点
  • ライフサイエンスおよび生化学に関する研究に適した汎用性の高い界面活性剤
  • 高感度の用途に適したBioXtraグレード
  • 陰イオンと陽イオンの量がわずかであることが試験済み
  • 優れた可溶化剤、分散剤、かつ乳化剤
  • 哺乳動物の細胞培養、タンパク質精製、およびハイブリダイゼーション試験に適している
注意
TWEEN 20 は、特にバッファー溶液中に金属カチオンが含まれる場合、オートクレーブに不安定なことがあります。性質の変化を評価せずにオートクレーブすることはお勧めしません。TWEEN 20 は、熱に感受性であり、高い温度に暴露すると黒く変色します。ポリソルベートは、アルカリ、重金属塩、フェノール、およびタンニン酸との使用に不適合であることが報告されています。これらはまた、多くの保存剤の活性を低下させる場合があります。ポリソルベートの水溶液は、保存中に自己酸化を受け、光触媒、温度上昇、および硫酸銅によって変化します。
調製ノート
TWEEN 20 は水中でミセルを形成し(100 mg/mL)、透明な黄色い溶液を与えます。また、アルコール、ジオキサン、および酢酸エチル中でもミセルを形成します。TWEEN 20 は、液体パラフィンや固定化オイルには溶けません。
その他情報
メルクの生化学製品に関する追加情報については、このフォームに必要事項を入力してください。
法的情報
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P7949-500ML:
P7949-VAR:
P7949-2.5L:
2550065:
P7949-BULK:
P7949-EW:
P7949-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Coexpression of the cannabinoid receptor type 1 with dopamine and serotonin receptors in distinct neuronal subpopulations of the adult mouse forebrain.
Hermann H, et al.
Neuroscience, 109(3), 451-460 (2002)
Localizing transcription factors on chromatin by immunofluorescence.
Pile LA and Wassarman DA
Methods, 26(1), 3-9 (2002)
Comparison of the results obtained by ELISA and surface plasmon resonance for the determination of antibody affinity.
Heinrich L, et al.
Journal of Immunological Methods, 352(1-2), 13-22 (2010)
Production of hen egg yolk immunoglobulins simultaneously directed against Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium in the same egg yolk.
Chalghoumi R, et al.
Poultry Science, 87(1), 32-40 (2008)
Jingyu Yao et al.
Autophagy, 12(12), 2439-2450 (2016-10-30)
Autophagy is a lysosomal degradation pathway critical to preventing the accumulation of cytotoxic proteins. Deletion of the essential autophagy gene Atg5 from the rod photoreceptors of the retina (atg5Δrod mouse) results in the accumulation of the phototransduction protein transducin and