由来生物
synthetic
品質水準
詳細
non-ionic
製品種目
BioXtra
フォーム
liquid
分子量
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
凝集数
100-155
テクニック
permeability assay: suitable
不純物
≤0.05% Phosphorus (P)
強熱残分
≤0.4%
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
転移温度
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
溶解性
water: soluble
密度
1.065 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.1%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
HLB
13.5
SMILES記法
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI Key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- PCR におけるマイクロエマルジョンの油層の調製のための、Span® 80 および Tween® 80 とのミネラルオイルへの添加
- PCR サイクル後にマイクロエマルジョンをプールおよび破壊するために使用する、NX バッファーの成分
- 免疫細胞化学におけるブロッキング溶液
- 脱グリコシル化の工程
- 膜の可溶化
- 細胞の透過処理
- ブタ心臓弁組織の脱細胞処理
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
- 細胞生物学および生化学に関する研究のためのBioXtraグレード製品
- 非イオン性非変性洗浄剤
- 優れた湿潤剤かつ乳化剤
- 汎用性の高い界面活性剤
その他情報
法的情報
よく一緒に購入される製品
同等製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
483.8 °F - closed cup
引火点(℃)
251 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T9284-BULK:
T9284-10L:4548173214498
T9284-500ML:4548173214511
T9284-EW:
T9284-100ML:4548173214481
T9284-1L:4548173214504
T9284-VAR:
T9284-500ML-C:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Cell staining can be divided into four steps: cell preparation, fixation, application of antibody, and evaluation.