製品名
Triton™ X-100, Non-ionic detergent useful for isolation of membrane proteins.
品質水準
フォーム
liquid
分子量
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
凝集数
100-155
不純物
<200 μM Aldehyde
<200 μM peroxide
色
clear
導電率
<50 μmho
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
転移温度
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
溶解性
water: soluble
HLB
13.5
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI Key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
生物化学的/生理学的作用
包装
警告
その他情報
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
648463-50ML:
648463-VML:
US2648463-50ML:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Cultivate ReNcell® human neural stem cells in 3D hydrogels for high-throughput screening using the TrueGel3D® HTS Hydrogel Plate with this protocol.
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.