Merck
93443
Sigma-Aldrich
Triton X-100 溶液
BioUltra, for molecular biology, ~10% in H2O
別名:
Triton X-100, 4-(1,1,3,3-テトラメチルブチル)フェニル-ポリエチレングリコール溶液, 4-(1,1,3,3-テトラメチルブチル)フェニル-ポリエチレングリコール, t-オクチルフェノキシポリエトキシエタノール, ポリエチレングリコール tert-オクチルフェニルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10
CAS番号:
Beilstein:
2315025
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
グレード
for molecular biology
品質水準
詳細
non-ionic
製品種目
BioUltra
形状
liquid
分子量
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
濃度
~10% in H2O
凝集数
100-155
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
屈折率
n20/D 1.349±0.002
pH
6.5-8.5 (25 °C)
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
0.23 mM
転移温度
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
密度
1.01 g/mL at 20 °C
1.070 g/cm3
微量陽イオン
Al: ≤1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
吸収
cut-off at 310 nm
SMILES記法
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
HLB
13.5
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI Key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリトンX-100は、タンパク質を可溶化するために生化学的用途にしばしば使用される非イオン性界面活性剤および乳化剤として一般に使用されています。トリトンX-100は比較的穏やかな界面活性剤で、変性を起こさず、多くの文献で日常的に添加する試薬として報告されています。トリトンX-100は、タンパク質および細胞小器官を抽出するために細胞を溶解することを目的に使用されます。また、形質移入のために生細胞膜を透過化できます。
アプリケーション
トリトン X-100は以下に使用されています:
  • 間接的免疫蛍光法およびフローサイトメトリーなどを行う前に細胞を透過化処理するため
  • 細胞のホモジネーションに使用する溶解バッファーの成分として
  • 免疫蛍光染色のブロッキングバッファーの成分として
  • 二重蛍光染色に使用する細胞を調製するため
生物化学的/生理学的作用
穏やかな非変性条件下での膜成分の回収に広く用いられている非イオン性界面活性剤です。
特徴および利点
  • 分子生物学および生化学の研究に適している
  • DNase、RNase、NICKaseおよびプロテアーゼフリー
  • 重金属汚染物質のレベルが低いことが試験により確認済みで、さまざまな用途への適合性が保証されている
  • 研究用途のための高純度製品
  • 陰イオンと陽イオンの量がわずかであることが試験済み
その他情報
私たちの生化学品ラインアップについて詳細な情報をご希望の場合は、このフォームに必要事項を入力してください。
法的情報
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
483.8 °F - closed cup
引火点(℃)
251 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
93443-500ML:
93443-VAR:
93443-BULK:
93443-100ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Melittin exerts an antitumor effect on non small cell lung cancer cells.
Zhang S F and Chen Z
Molecular Medicine Reports, 16(3), 3581-3586 (2017)
The effect of artificial shrinkage and assisted hatching on the development of mouse blastocysts and cell number after vitrification.
Kim H J, et al.
Clinical and Experimental Reproductive Medicine, 42(3), 94-100 (2015)
Creation of an injectable in situ gelling native extracellular matrix for nucleus pulposus tissue engineering.
Wachs R A, et al.
The Spine Journal : Official Journal of the North American Spine Society, 17(3), 435-444 (2017)
Oxysterols in adipose tissue-derived mesenchymal stem cell proliferation and death.
Silva S F, et al.
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 169, 164-175 (2017)
Alena Balashova et al.
Frontiers in neuroscience, 13, 1033-1033 (2019-10-22)
It is well-known that hyaluronic acid (HA) as a component of brain extracellular matrix (ECM) plays a pivotal role in the nervous system and is involved in synaptic plasticity changes in vascular cognitive impairment and dementia. HA breakdown is a