詳細
non-ionic
分子量
911 g/mol
テクニック
electrophoresis: suitable
protein quantification: suitable
CMC
0.43 mM
転移温度
cloud point >100 °C
HLB
15.5
SMILES記法
O(CCOc1ccc(cc1)C(CC(C)(C)C)(C)C)CCO
InChI
1S/C18H30O3/c1-17(2,3)14-18(4,5)15-6-8-16(9-7-15)21-13-12-20-11-10-19/h6-9,19H,10-14H2,1-5H3
InChI Key
LBCZOTMMGHGTPH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Triton™ X-165は、高い汎用性があり、実験室で幅広く使用できる非イオン性界面活性剤です。水溶性であり、ほとんどの極性有機溶媒に混和しますが、脂肪族炭化水素や芳香族炭化水素には不溶です。そのため、ヨードフォールや分散系の調製に最適です。さらに、Triton X-165は、ほとんどの酸性・アルカリ性溶液中で化学的安定性が高いため、信頼できる効果的な非イオン性界面活性剤が必要な場合に最適です。実験室で高品質非イオン性界面活性剤が必要な場合、Triton X-165が最適です。その実績のある汎用性、溶解性、化学的安定性により、生化学、生物物理学、分子生物学などの幅広い範囲の研究で貴重なツールとなります。
アプリケーション
Triton™ X-165溶液は、次の用途に適しています:
- イソプロピルアルコールの多層カーボンナノチューブ(MWNT)懸濁液の安定性に対する影響の測定
- 表面活性剤作用のメカニズムを測定するためのモモアカアブラムシ(Myzus persicae)に対する表面張力依存的毒性の研究
- ペンキやコーティング、農薬、繊維潤滑剤、乳化重合
特徴および利点
- 優れた立体と凍結融解の安定剤
- 芳香族化合物、塩素化合物、その他の乳化が困難な化合物に最適
- 塩や電解質や苛性溶液の存在下で良好な溶解性を発揮
- 高温で有効
- 陰イオン性、陽イオン性、およびその他の非イオン性表面活性剤と併用可能
法的情報
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
X165-500ML:
X165-VAR:
X165-100ML:
X165-1GA:
X165-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effect of surfactant addition on the MWNT suspenzions stability in organic solvents
Gigiberiya VA et al.
Journal of Separation Science (2011)
Surface tension-dependent surfactant toxicity on the green peach aphid, Myzus persicae (Sulzer)(Hemiptera: Aphididae)
IMAI, et al.
Journal of Separation Science, 29(3), 389-393 (1994)
Effect of surfactant addition on the MWNT suspenzions stability in organic solvents
Gigiberiya VA et al.
Journal of Separation Science (2011)
Rui Ma et al.
Analytical biochemistry, 424(2), 124-126 (2012-03-01)
Triton X-114 temperature transition extraction has been considered to be a simple and cost-effective strategy to eliminate endotoxin from plasmid preparations. However, a repeated cooling-heating process may promote the degradation of plasmid DNA. Based on the finding that the cloud
Russell M Morphew et al.
Veterinary parasitology, 191(3-4), 379-385 (2012-10-02)
Fasciola hepatica NP-40 released protein extract (FhNPE) exhibits potent Th1 immunosuppressive properties in vitro and in vivo. However, the protein composition of this active fraction, responsible for Th1 immune modulatory activity, has yet to be resolved. Therefore, FhNPE, a Nonidet