Merck
X405
Sigma-Aldrich
Triton X-405 溶液
70% in H2O
別名:
4-(1,1,3,3-テトラメチルブチル)フェニル‐ポリエチレングリコール溶液, ポリエチレングリコール tert-オクチルフェニルエーテル, ポリオキシエチレン(40)イソオクチルフェニルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
詳細
non-ionic
品質水準
分子量
~1967.0 g/mol
濃度
70% in H2O
テクニック
ELISA: suitable
CMC
0.81 mM
転移温度
cloud point >100 °C
密度
1.096 g/mL at 25 °C
HLB
17.6
SMILES記法
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI Key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Triton X-405は、CH2-CH2-O- モノマーの長鎖で構成されています。
アプリケーション
Triton X-405溶液は、次の用途で使用されています:
  • 分光吸収法による特性解析用に半導体単層カーボンナノチューブ(S-SWCNT/SWCNT)を再分散させるため
  • 液体シンチレーション計測用に動物の死体を可溶化するための水酸化ナトリウム溶液の成分として
  • ジオポリマーペーストの粘度に対するその効果を調べるための直接発泡法における界面活性剤として
注意
保存した際に析出する場合があります。50°Cで再溶解します。
法的情報
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
X405-1L:
X405-100ML:
X405-VAR:
X405-1GA:
X405-BULK:
X405-5GA:
X405-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
T J Athersuch et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 40(7), 510-523 (2010-05-07)
1. A study of the rates and routes of excretion of 3-fluoro-[U-(14)C]aniline following intraperitoneal administration to male bile-cannulated rats by liquid scintillation counting (LSC) gave a total recovery of approximately 90% in the 48 h following dosing, with the majority
Stephanie van de Wall et al.
Vaccines, 3(2), 221-238 (2015-09-08)
The skin is an attractive organ for immunization because of the presence of antigen-presenting cells. Intradermal delivery via tattooing has demonstrated superior vaccine immunogenicity of DNA vaccines in comparison to conventional delivery methods. In this study, we explored the efficacy
Talha Jamshaid et al.
Biosensors, 10(4) (2020-04-25)
In this work, we report the development of a highly sensitive biosensor for sulfapyridine detection based on an integrated bio micro-electromechanical system (Bio-MEMS) containing four gold working electrodes (WEs), a platinum counter electrode (CE), and a reference electrode (RE). Firstly
Li Wei et al.
Nanoscale, 9(32), 11640-11646 (2017-08-05)
Ultrahigh purity semiconducting single-walled carbon nanotubes (S-SWCNTs) are required for high-performance transistors. Aqueous two-phase (ATP) separation is an attractive method to obtain such SWCNTs due to its simplicity and scalability. This work targeted two questions; namely what is the upper
Silke Leutner et al.
PLoS neglected tropical diseases, 7(11), e2532-e2532 (2013-11-19)
Schistosomiasis is a disease of world-wide importance and is caused by parasitic flatworms of the genus Schistosoma. These parasites exhibit a unique reproduction biology as the female's sexual maturation depends on a constant pairing-contact to the male. Pairing leads to