Merck
282103
Sigma-Aldrich
Triton X-100(還元型)
別名:
ポリオキシエチレン(10)イソオクチルシクロヘキシルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(C8H17)C6H10(OCH2CH2)nOH, n~10
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
品質水準
屈折率
n20/D 1.473 (lit.)
密度
1.029 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)CC(C)(C)C1CCC(CC1)OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C28H56O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h25-26,29H,6-24H2,1-5H3
InChI Key
QQJNBKDKLMCALZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Triton X-100(還元型)は、親水性ポリエチレン酸化物鎖を持つ多用途の非イオン界面活性剤であり、研究室用洗剤として一般的に使用されています。その用途は、細胞生物学や生化学研究を含むさまざまな分野に及びます。この界面活性剤は、タンパク質や細胞小器官を抽出するための細胞溶解などの作業に一般的に使用され、生細胞の膜を透過性にし、溶解バッファーの重要な成分となります。Triton X-100は脂質ラフトの単離に重要な役割を果たし、物質の溶解性と分散性の向上に寄与します。ポリオキシエチレン含有量を約10に低減したTriton X-100は、優れた湿潤特性を示し、乳化を促進します。
生化学および細胞生物学の研究において、Triton X-100は膜結合タンパク質の可溶化と脂質ラフトの単離に役立ちます。そのユニークな特性により、溶液中において細胞膜から単離したタンパク質の天然立体構造を保つことができます。Triton X-100(還元型)は、TX-100のベンゼン部分を完全に水素化してシクロヘキサン誘導体にすることで得られます。この改変版のRTX-100は、酵素消化を強化し、バクテリオロドプシンの光異性化に影響を与えることが実証されており、先進的な研究用途におけるその多用途性と有用性が示されています。
還元型トリトンX-100(RTX-100)は、TX-100のベンゼン部分が完全に水素化され、シクロヘキサン誘導体になると形成されます。RTX-100は酵素消化を強化する可能性があり、バクテリオロドプシンの光異性化に対して何らかの効果を示すことも知られています。
アプリケーション
還元型トリトンX-100は、以下に使用されています。
  • ラットの脳から総タンパク質を抽出するLB-TTの成分として
  • ADP-Glo​​アッセイおよびCytophosアデノシントリホスファターゼ(ATPase)アッセイにおいて
  • 5′エチニルウリジン染色、免疫蛍光および免疫標識における線維芽細胞の透過処理において、リン酸緩衝生理食塩水(PBS)溶液中で。
特徴および利点
  • 非イオン界面活性剤
  • ポリオキシエチレン含有量を削減(~10)
  • 物質の溶解性、分散性を改善
  • 優れた濡れ性
  • 乳化を促進
  • 研究用途向けの高純度製品
その他情報
メルクの一連のバイオケミカル製品に関する追加情報につきましては、こちらのフォームに記入してください。
法的情報
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
同等製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
282103-BULK:
282103-VAR:
282103-5G:
282103-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J Fernandez et al.
Analytical biochemistry, 218(1), 112-117 (1994-04-01)
An improved and simplified procedure for enzymatic digestion of proteins bound to polyvinylidene difluoride (PVDF) membranes for obtaining internal protein sequence data is presented. This improved procedure is compatible with various enzymes (trypsin, endoproteinase Lys-C, endoproteinase Glu-C, and clostripain) and
S J Milder et al.
Biochemistry, 30(7), 1751-1761 (1991-02-19)
Time-resolved difference spectra have been obtained for the photocycle of delipidated bacteriorhodopsin monomers (d-BR) in six different detergent micelle environments that were prepared by two new detergent-exchange techniques. A global kinetic analysis of the photocycle spectra for d-BR in each
Electrodilatometry 5: Triton X-100 (reduced form) in cyclohexane
Rappon M and Lin SE
Journal of Molecular Liquids, 116(3), 125-130 (2005)
Yoshinori Masuo et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 829, 505-530 (2012-01-11)
Mechanisms underlying behavioral abnormalities of patients with attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) disorder are still unknown. It is worth clarifying alterations in the brain of animal models for ADHD. The animals with neonatal treatment with 6-hydroxydopamine (6-OHDA) and congenic wiggling (Wig)
Andrew G Reidenbach et al.
Cell chemical biology, 25(2), 154-165 (2017-12-05)
Human COQ8A (ADCK3) and Saccharomyces cerevisiae Coq8p (collectively COQ8) are UbiB family proteins essential for mitochondrial coenzyme Q (CoQ) biosynthesis. However, the biochemical activity of COQ8 and its direct role in CoQ production remain unclear, in part due to lack