Merck
P4333
Sigma-Aldrich
ペニシリン-ストレプトマイシン
liquid, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
別名:
Pen-Strep
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.76
product name
ペニシリン-ストレプトマイシン, Solution stabilized, with 10,000 units penicillin and 10 mg streptomycin/mL, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
品質水準
無菌性
0.1 μm filtered
製品種目
BioReagent
形状
liquid
濃度
100 ×
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
cell wall synthesis | interferes
protein synthesis | interferes
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)Cc3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O.CNC[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CCO)O[C@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](C)C5(O)C=O)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](NC(N)=N)[C@@H](O)[C@@H]6NC(N)=N
InChI
1S/C23H43N7O12.C16H18N2O4S/c1-7-23(38,6-32)18(42-19-8(5-28-2)12(33)13(34)9(40-19)3-4-31)20(39-7)41-17-11(30-22(26)27)14(35)10(29-21(24)25)15(36)16(17)37;1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9/h6-20,28,31,33-38H,3-5H2,1-2H3,(H4,24,25,29)(H4,26,27,30);3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22)/t7-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14+,15-,16+,17+,18-,19-,20-,23+;11-,12+,14-/m01/s1
InChI Key
KMOOCZWLFBSQCW-XFOLRDBHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pen-Strep としても知られるペニシリン-ストレプトマイシン溶液は、哺乳類細胞の培養に使用される最も一般的な抗生物質溶液です。ペニシリン-ストレプトマイシン溶液は、細胞培養において無菌状態を維持するために使用され、培養細胞に対する有害作用をほとんど示しません。
アプリケーション
ペニシリン-ストレプトマイシンは、細菌汚染をコントロールするために細胞培養培地に添加されます。10 mL/L で細胞培養に使用することをお勧めします
ペニシリン-ストレプトマイシン溶液は、RGC(網膜神経節細胞)培養、α-MEM(最小必須培地)増殖培地、ダルベッコ変法イーグル培地(DMEM)/栄養素混合物 F-12 Ham、DMEM および DMEM /F-12 + GlutaMax を含む、様々な培地への添加剤として使用されています。
構成
本製品は、独自のクエン酸バッファー 1 mL あたり、10,000 単位のペニシリンと 10 mg のストレプトマイシンを含むように調製されています。
その他情報
20、100 mL
容器の蓋をしっかりと閉め、乾燥した風通しの良い場所で保管してください。開封後の容器は、しっかりと再密封し、漏れないように直立して置いてください。保管クラス(TRGS 510):非可燃性液体
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
P4333-20ML-PW:
P4333-100ML:
P4333-BULK:
P4333-20ML:
P4333-VAR:
P4333-100ML-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
184: Toxic effects of antibiotics routinely used in cell culture on primary cultures of dissociated mouse brain cells.
Ammon F
Pediatric Research, 10, 900-900 (1976)
ZhiMin Wang et al.
Transplantation, 103(3), 502-511 (2018-09-14)
Advances in immunosuppressive therapy have significantly improved short-term but not long-term survival of cardiac transplant recipients; this is largely due to severe cardiac allograft vasculopathy (CAV). Glucagon-like peptide-1 receptor (GLP-1R)-based therapy exerts physiological effects on the cardiovascular system in addition
David Sabourin et al.
Journal of laboratory automation, 18(3), 212-228 (2012-09-28)
A microfluidic component library for building systems driving parallel or serial microfluidic-based assays is presented. The components are a miniaturized eight-channel peristaltic pump, an eight-channel valve, sample-to-waste liquid management, and interconnections. The library of components was tested by constructing various
J H Martínez-Liarte et al.
Pigment cell research, 8(2), 83-88 (1995-04-01)
Penicillin and streptomycin, the most widely used antibiotics in mammalian cell cultures, caused a moderate stimulation in dopa oxidase and tyrosine hydroxylase activities, but a slight inactivation in the dopachrome tautomerase activity of B16/F10 melanoma cells at the routine concentration
Ian M Evans et al.
Molecular and cellular biology, 31(6), 1174-1185 (2011-01-20)
Neuropilin-1 (NRP1) is a receptor for vascular endothelial growth factor (VEGF) and plays an important role in mediating cell motility. However, the NRP1 signaling pathways important for cell motility are poorly understood. Here we report that p130(Cas) tyrosine phosphorylation is
資料
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
細胞培養ラボの安全性を適切に維持する方法の概要:ラボのリスク評価、機材表面の消毒、バイオハザードや廃棄手順についてECACC handbook無料ダウンロード。
Millicell® hanging cell culture inserts for staining and microscopic analysis directly from the insert. Learn to utilize hanging cell culture inserts in barrier measurements.
Overview on how to maintain proper cell culture laboratory safety including steps on performing lab risk assessments, surface disinfection, biohazard and waste removal. Free ECACC handbook download.
プロトコル
Detailed procedure for how to perform a lentiviral transduction of MISSION shRNA lentiviral particles to achieve a stable long term silencing and phenotypic change.
安定で長期的な遺伝子サイレンシングおよび表現型の変化を達成するための、MISSION shRNAレンチウイルス粒子の形質導入(トランスダクション)の詳細な手順
Cultivate ReNcell® human neural stem cells in 3D hydrogels for high-throughput screening using the TrueGel3D® HTS Hydrogel Plate with this protocol.
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.
関連コンテンツ
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.