製品名
L-グルタミン-ペニシリン-ストレプトマイシン安定化溶液, L-glutamine 200 mM, streptomycin 10 mg/mL, penicillin 10,000 units, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
由来生物
synthetic
品質水準
詳細
stabilized
無菌性
0.1 μm filtered
製品種目
BioReagent
フォーム
liquid
組成
L-glutamine, 200 mM
penicillin, 10,000 units
streptomycin, 10 mg/mL
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
cell wall synthesis | interferes
protein synthesis | interferes
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
抗菌スペクトル:この製品はグラム陰性菌とグラム陽性菌の両方に作用します。
構成
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
G6784-VAR:
G6784-10X5ML-PW:
G6784-100ML-PW:
G6784-10X5ML:
G6784-100ML:
G6784-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Importance and uses of glutamine in hybridoma and mammalian cell culture