Merck
T4174
Sigma-Aldrich
トリプシン-EDTA 溶液
10 ×, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 5.0 g porcine trypsin and 2 g EDTA, 4Na per liter of 0.9% sodium chloride
別名:
Cocoonase, Tryptar, Tryptase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.75
由来生物
Porcine
品質水準
無菌性
sterile-filtered
製品種目
BioReagent
形状
solution
分子量
23.4 kDa
濃度
10 ×
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
Porcine parvovirus, none detected (9 CFR)
pH
7.0-7.6
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
この製品の典型的な用途は、接着細胞を培養物表面から除去することです。基質から細胞を除去するために必要なトリプシン濃度は、主に細胞の種類と培養期間に依存します。
トリプシン-EDTA溶液は、次の用途で使用されます:
  • 細胞培養物を維持するためのサプリメントとして使用
  • コンフルエンスまで増殖した細胞を回収するため
  • レンチウイルス形質導入マクロファージを脱離させるため
生物化学的/生理学的作用
トリプシンはリジンおよびアルギニン残基のC末端側でペプチドを開裂します。 酸性残基が開裂部位のどちらかの側にあるとこの反応の加水分解は遅くなり、プロリン残基が開裂部位のカルボキシル側にあると加水分解は停止します。 トリプシン活性の最適pHは7~9です。 トリプシンは、合成アミノ酸誘導体のエステル結合およびアミド結合も開裂します。 トリプシンが作用するペプチド結合を覆い隠すカルシウムイオンおよびマグネシウムイオンを中和するキレート剤として、EDTAをトリプシン溶液に付加します。 これらのイオンを除去することで、酵素活性が増大します。
DFP、TLCK、APMSF、AEBSEF、アプロチニンなどのセリンプロテアーゼインヒビターはトリプシンを阻害します。
構成
トリプシンは223個のアミノ酸差残基を持つ一本鎖ポリペプチドで構成されており、Lys - lleペプチド結合を開裂させるトリプシノーゲンからN末端ヘキサペプチドを除去することで生成されます。 アミノ酸配列は、6つのジスルフィドブリッジで架橋されています。 これはトリプシン(β-トリプシン)の自然の形態です。 β-トリプシンは自己分解でき、Lys-Ser残基で開裂し、α-トリプシンを生成します。 トリプシンはセリンプロテアーゼファミリーに属します。
注意
この製品は、-10~-40℃で凍結して保存します。凍結と解凍の繰り返しは避ける必要があります。
調製ノート
細胞をきわめて高濃度のトリプシンと共に長時間インキュベートすると、細胞膜が損傷し細胞死に至る恐れがあります。 Ca2+およびMg2+を含まない緩衝塩溶液でトリプシンを溶解するか濃縮溶液から希釈する必要があります。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
T4174-BULK:
T4174PROC:
T4174-100ML:4548173212968
T4174-PH:
T4174-VAR:
T4174-20ML:4548173212975
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
George R Wendt et al.
eLife, 7 (2018-03-21)
Schistosomes infect more than 200 million people. These parasitic flatworms rely on a syncytial outer coat called the tegument to survive within the vasculature of their host. Although the tegument is pivotal for their survival, little is known about maintenance
Nadja S Katheder et al.
Nature, 541(7637), 417-420 (2017-01-13)
As malignant tumours develop, they interact intimately with their microenvironment and can activate autophagy, a catabolic process which provides nutrients during starvation. How tumours regulate autophagy in vivo and whether autophagy affects tumour growth is controversial. Here we demonstrate, using
Guosong Qiu et al.
Journal of lipid research, 48(2), 385-394 (2006-11-10)
LPL and endothelial lipase (EL) are associated with macrophages in human atherosclerotic lesions, and overexpression of LPL in mouse macrophages is associated with a greater extent of atherosclerosis. To investigate potential mechanisms by which macrophage-derived lipase expression may mediate proatherogenic
Milena Armacki et al.
Gastroenterology, 159(3), 1019-1035 (2020-05-25)
Pancreatic tumor cells release small extracellular vesicles (sEVs, exosomes) that contain lipids and proteins, RNA, and DNA molecules that might promote formation of metastases. It is not clear what cargo these vesicles contain and how they are released. Protein kinase
Chiao-Chen Chen et al.
Analytical chemistry, 85(7), 3621-3628 (2013-02-21)
Elucidation of epithelial transport across transcellular or paracellular pathways promises to advance the present understanding of ion transport and enables regulation of cell junctions critical to the cell and molecular biology of the epithelium. Here, we demonstrate a new instrumental
プロトコル
Trypsin is commonly used for dissociating adherent cells from surfaces. A wide variety of trypsin solutions are available to meet your specific cell line requirements.