Merck
T3924
Sigma-Aldrich
トリプシン-EDTA 溶液
1 ×, sterile; sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 0.5 g porcine trypsin and 0.2 g EDTA, 4Na per liter of Hanks′ Balanced Salt Solution with phenol red
別名:
Cell dissociation enzyme
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.78
由来生物
Porcine
品質水準
無菌性
sterile; sterile-filtered
製品種目
BioReagent
フォーム
solution
分子量
23.4 kDa
濃度
1 ×
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
不純物
Porcine parvovirus, none detected (9 CFR)
pH
7.0-9.0
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
この製品の代表的な用途は、培養表面から接着細胞を除去することです。 細胞をその基質から除去するのに必要なトリプシンの濃度は、主に細胞型と培養物の齢によって決まります。
シーケンシングのための単一細胞懸濁液の調製に適しています。
生物化学的/生理学的作用
トリプシンは、リジンとアルギニン残基の C 末端側のペプチドを切断します。 この反応の加水分解速度は、切断箇所のどちらかの側に酸性残基がある場合に遅くなり、また、C 末端側にプロリン残基がある場合、加水分解は停止します。 トリプシン活性の至適 pH は 7 ~ 9 です。 トリプシンはまた、合成アミノ酸誘導体のエステルおよびアミド結合も切断できます。 EDTA は、トリプシンの作用するペプチド結合を曖昧にするカルシウムやマグネシウムイオンを中和するキレート剤として、トリプシン溶液に添加されます。 これらのイオンの除去は、酵素活性を上昇させます。
DFP、TLCK、APMSF、AEBSEF およびアプロチニンなどを含むセリンプロテアーゼ阻害剤は、トリプシンを阻害します。
構成
トリプシンは、223 アミノ酸残基からなる単鎖ポリペプチドであり、トリプシノーゲンからの、Lys - lle 結合の位置で切断された N 末端側のヘキサペプチドの除去によって生成されます。 アミノ酸配列は、6 個のジスルフィド結合によって架橋されています。 これがトリプシンのネイティブフォームである、βトリプシンです。 βトリプシンは自己消化によって Lys - Ser 残基の位置で切断され、αトリプシンを生成します。 トリプシンは、セリンプロテアーゼファミリーに属します。
注意
本製品は、-10°C~-40°Cで冷凍保存されます。凍結融解の繰り返しは避けてください。
調製ノート
本製品は、フェノールレッドを含んでいます。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
T3924PROC:
T3924-VAR:
T3924-BULK:
T3924-500ML:4548173212852
T3924-PH:
T3924-100ML:4548173212845
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Shiva Hamidian Jahromi et al.
Stem cells and development, 27(1), 44-54 (2017-11-11)
Tumor necrosis factor alpha (TNF-α) induced protein 6 is a major anti-inflammatory mediator released by activated mesenchymal stromal cells (MSCs). Neonatal MSCs are considered more metabolically active than cells derived from adult tissues, and potentially less heterogeneous. We hypothesized that
Zhiguo He et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 57(15), 6639-6651 (2016-12-08)
Engineered corneal endothelial grafts able to provide numerous functional endothelial cells for the restoration of corneal transparency would be a worthwhile way of replacing donor tissue, which is extremely scarce. The grafts are simply constructed: a biocompatible thin and transparent
Ashraf Hassanpour et al.
Stem cell research & therapy, 9(1), 252-252 (2018-09-28)
The increasing number of patients with ovarian insufficiency due to autoimmune disorders, genetic predisposition, or iatrogenic effects of treatment such as cancer therapies necessitates an urgent measure to find a safe and transplantable alternative ovary. A bioengineered ovary is one
Gloria Bonuccelli et al.
Oncotarget, 8(13), 20667-20678 (2017-02-23)
Here, we assembled a broad molecular "tool-kit" to interrogate the role of metabolic heterogeneity in the propagation of cancer stem-like cells (CSCs). First, we subjected MCF7 cells to "metabolic fractionation" by flow cytometry, using fluorescent mitochondrial probes to detect PCG1α
Liqin Cao et al.
PLoS genetics, 5(12), e1000756-e1000756 (2009-12-10)
In mammals, observations of rapid shifts in mitochondrial DNA (mtDNA) variants between generations have led to the creation of the bottleneck theory for the transmission of mtDNA. The bottleneck could be attributed to a marked decline of mtDNA content in
資料
Cell counting protocol using a hemocytometer for monitoring cell viability. Discover other cell counting tools such as the Scepter™ 3.0 Cell Counter.
プロトコル
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.
Cell culture protocol for passaging and splitting adherent cell lines using trypsin EDTA. Free ECACC handbook download.
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.
すべて表示