アプリケーション
この製品の代表的な用途は、培養表面から接着細胞を除去することです。細胞をその基質から除去するのに必要なトリプシンの濃度は、主に細胞型および培養物の齢に依存します。内皮細胞培養に使用できます。
生物化学的/生理学的作用
トリプシンは、リジンおよびアルギニン残基のC末端側でペプチドを切断します。 この反応の加水分解速度は、酸性残基が切断部位のいずれかの側にある場合に低速化し、また加水分解は、プロリン残基が切断部位のカルボキシル側にある場合には停止します。 トリプシン活性の最適pHは7~9です。 トリプシンは、アミノ酸の合成誘導体のエステル結合およびアミド結合を切断するように作用することも可能です。 トリプシンが作用するペプチド結合を覆い隠すカルシウムおよびマグネシウムイオンを中和するキレート剤として、EDTAがトリプシン溶液に添加されます。 これらのイオンを除去すると酵素活性が上昇します。
DFP、TLCK、APMSF、AEBSEF、およびアプロチニン等を含むセリンプロテアーゼ阻害剤がトリプシンを阻害します。
DFP、TLCK、APMSF、AEBSEF、およびアプロチニン等を含むセリンプロテアーゼ阻害剤がトリプシンを阻害します。
構成
トリプシンは、223アミノ酸残基の単鎖ポリペプチドであり、Lys - lleペプチド結合で切断されるトリプシノーゲンからのN末端ヘキサペプチドの除去によって生産されます。アミノ酸の配列は、6つのジスルフィド結合によって架橋されています。これがトリプシンのネイティブフォームであるβ-トリプシンです。β-トリプシンは自己分解によりLys - Ser残基で切断され、α-トリプシンを生成します。トリプシンは、セリンプロテアーゼファミリーの一種です。
注意
本製品は、-10°C~-40°Cで冷凍保存されます。凍結融解の繰り返しは避けてください。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
T4299-PH:
T4299-100ML:
T4299PROC:
T4299-VAR:
T4299-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Current biology : CB, 30(18), 3647-3656 (2020-08-09)
Interindividual variation in behavior and brain activity is universal and provides substrates for natural selection [1-9]. Selective pressures shift the expression of behavioral traits at the population level [10, 11], but the accompanying changes of the underlying neural circuitry have
Annals of biomedical engineering, 48(9), 2343-2353 (2020-04-18)
This study evaluates the feasibility of near infrared (NIR) spectroscopy to distinguish between different cartilage injury types associated with post-traumatic osteoarthritis and idiopathic osteoarthritis (OA) induced by mechanical and enzymatic damages. Bovine osteochondral samples (n = 72) were subjected to mechanical (n = 24)
PLoS genetics, 5(12), e1000756-e1000756 (2009-12-10)
In mammals, observations of rapid shifts in mitochondrial DNA (mtDNA) variants between generations have led to the creation of the bottleneck theory for the transmission of mtDNA. The bottleneck could be attributed to a marked decline of mtDNA content in
The Journal of nutritional biochemistry, 19(5), 336-344 (2007-08-21)
3,3'-Diindolylmethane (DIM), a major condensation product of indole-3-carbinol, exhibits chemopreventive properties in animal models of cancer. Recent studies have shown that DIM stimulates interferon-gamma (IFN-gamma) production and potentiates the IFN-gamma signaling pathway in human breast cancer cells via a mechanism
Cancers, 13(15) (2021-08-08)
The impact of protein-coding genes on cancer onset and progression is a well-established paradigm in molecular oncology. Nevertheless, unveiling the contribution of the noncoding genes-including long noncoding RNAs (lncRNAs)-to tumorigenesis represents a great challenge for personalized medicine, since they (i)
プロトコル
Trypsin is commonly used for dissociating adherent cells from surfaces. A wide variety of trypsin solutions are available to meet your specific cell line requirements.