アプリケーション
ペプチドのトリプシン消化の場合、トリプシン:ペプチドを1:100~1:20の比率とします。この製品の代表的な用途は培養表面からの接着性細胞の除去です。基質から細胞を除去するのに必要なトリプシンの濃度は主に細胞の種類と培養期間により異なります。トリプシンは、タンパク質消化に関するプロテオミクス研究および種々のゲル内消化において、細胞培養時の細胞再懸濁にも使用されています。その他の用途としては、膜ベースの技術による結晶化の評価、およびタンパク質の折り畳み率および収率が動的トラップの存在によって制限することができることを確認する研究などがあります。
生物化学的/生理学的作用
トリプシンは、リシンおよびアルギニン残基の C 末端側でペプチドを開裂させます。この反応の加水分解速度は、酸性残基が切断部位のいずれかの側にある場合に低速化し、また加水分解は、プロリン残基が切断部位のカルボキシル側にある場合には停止します。トリプシン活性の至適 pH は 7~9 です。トリプシンは、アミノ酸の合成誘導体のエステル結合およびアミド結合を開裂させるように作用することも可能です。トリプシンが作用するペプチド結合を覆い隠すカルシウムおよびマグネシウムイオンを中和するキレート剤として、EDTA がトリプシン溶液に添加されます。これらのイオンを除去すると酵素活性が上昇します。
DFP、TLCK、APMSF、AEBSEF、およびアプロチニン等を含むセリンプロテアーゼ阻害剤がトリプシンを阻害します。
DFP、TLCK、APMSF、AEBSEF、およびアプロチニン等を含むセリンプロテアーゼ阻害剤がトリプシンを阻害します。
注意
本製品は-20°Cで凍結保存して下さい。
単位の定義
1 BAEEユニットは、基質としてBAEEを使用したとき、pH 7.6、25°Cにおいて1分間当たり0.001のA253を生成します。
調製ノート
これは25 g/L のブタトリプシンの0.9%塩化ナトリウム溶液です。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
T4549-100ML:
T4549-BULK:
T4549PROC:
T4549-20ML:
T4549-VAR:
T4549-PH:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 87, 12-22 (2015-12-04)
This study was carried out to investigate the anti-inflammatory potentials of a 38 kDa glycoprotein isolated from Styrax japonica Siebold et al Zuccarini (SJSZ glycoprotein). We found that SJSZ glycoprotein has concentration-dependent scavenging activity against DPPH and hydroxyl radicals in the cell-free
Foods (Basel, Switzerland), 8(12) (2019-12-11)
Bacteria entrapped in biofilms are a source of recurring problems in food processing environments. We recently developed a robust, 7-day biofilm microplate protocol for creating biofilms with strongly adherent strains of Listeria monocytogenes, Escherichia coli O157:H7, and Salmonella serovars that
Apoptosis : an international journal on programmed cell death, 21(4), 390-403 (2016-02-18)
Autophagic (type II) cell death has been suggested to play pathogenetic roles in cerebral ischemia. Growth arrest and DNA damage response 45b (Gadd45b) has been shown to protect against rat brain ischemia injury through inhibiting apoptosis. However, the relationship between
Frontiers in cellular neuroscience, 11, 284-284 (2017-09-30)
Endogenous oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) are a promising target to improve functional recovery after spinal cord injury (SCI) by remyelinating denuded, and therefore vulnerable, axons. Demyelination is the result of a primary insult and secondary injury, leading to conduction blocks
Antimicrobial agents and chemotherapy, 64(4) (2020-01-29)
A clinically relevant risk factor for Clostridioides difficile-associated disease (CDAD) is recent antibiotic treatment. Although broad-spectrum antibiotics have been shown to disrupt the structure of the gut microbiota, some antibiotics appear to increase CDAD risk without being highly active against
プロトコル
Trypsin is commonly used for dissociating adherent cells from surfaces. A wide variety of trypsin solutions are available to meet your specific cell line requirements.