Merck
T0303
Sigma-Aldrich
トリプシン ブタ膵臓由来
Type IX-S, lyophilized powder, 13,000-20,000 BAEE units/mg protein
別名:
Serine Protease 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.78
タイプ
Type IX-S
品質水準
形状
lyophilized powder
比活性
13,000-20,000 BAEE units/mg protein
分子量
23.8 kDa
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
その他の活性
chymotrypsin ≤1.0 units/mg protein
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ペプチドをトリプシンで消化する場合、トリプシン:ペプチドについて約 1:100~1:20 の比を使用してください。この製品の代表的な用途は、培養表面から接着細胞を除去することです。細胞をその基材から除去するのに必要なトリプシンの濃度は、主に細胞型および培養の時期に依存します。トリプシンはまた、細胞培養期間中に細胞を再懸濁するために、タンパク質の消化に関するプロテオミクス研究において、およびさまざまなインゲル消化において使用されています†。さらなる応用例として、膜ベースの技術により結晶化を評価すること、ならびにタンパク質のフォールディング速度および収率は動的トラップの存在により制限を受ける可能性があることを試験において明確にすることが挙げられます。
生物化学的/生理学的作用
トリプシンは、リシンおよびアルギニン残基の C 末端側でペプチドを開裂させます。この反応の加水分解速度は、酸性残基が切断部位のいずれかの側にある場合に低速化し、また加水分解は、プロリン残基が切断部位のカルボキシル側にある場合には停止します。トリプシン活性の至適 pH は 7~9 です。トリプシンは、アミノ酸の合成誘導体のエステル結合およびアミド結合を開裂させるように作用することも可能です。トリプシンが作用するペプチド結合を覆い隠すカルシウムおよびマグネシウムイオンを中和するキレート剤として、EDTA がトリプシン溶液に添加されます。これらのイオンを除去すると酵素活性が上昇します。
DFP、TLCK、APMSF、AEBSEF、およびアプロチニン等を含むセリンプロテアーゼ阻害剤がトリプシンを阻害します。
構成
トリプシンは、Lys - lleペプチド結合で切断されたトリプシノーゲンからN末端のヘキサペプチドを取り除いて生成された、223のアミノ酸残基から成る単一ポリペプチド鎖から構成されます。 アミノ酸配列は6つのジスルフィド結合によって架橋されます。 これは天然型トリプシンであるベータ-トリプシンです。 ベータ-トリプシンは自己分解でき、Lys - Ser残基で切断するとアルファ-トリプシンになります。 トリプシンはセリンプロテアーゼファミリーのメンバーです。
注意
1 mM HCl中の溶液はアリコート中で1年間安定であり、-20°Cで保管します。Ca2+が存在しても、トリプシンの自己分解が低減されて溶液中での安定性が維持されます。 トリプシンは2.0 M尿素、2.0 MグアニジンHCl、または0.1% (w/v) SDS中でもその活性の大部分を保持します。
単位の定義
1BAEE ユニットは、BAEE を基質として用いた場合、25°C、pH 7.6 で 1 分当たり 0.001 のΔA253 を生成します。1BTEE ユニット = 320ATEE ユニット。反応容積 = 3.2 mL(光路長 1 cm)。
調製ノート
本製品は、ハンクの均衡塩類溶液に25 mg/mLで溶解する凍結乾燥粉末です。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T0303-BULK:
T0303-1G:
T0303-PM:
T0303-VAR:
T0303-100G:
T0303-10G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jelle Matthijnssens et al.
Journal of virology, 84(4), 2013-2026 (2009-11-27)
Although few simian rotaviruses (RVs) have been isolated, such strains have been important for basic research and vaccine development. To explore the origins of simian RVs, the complete genome sequences of strains PTRV (G8P[1]), RRV (G3P[3]), and TUCH (G3P[24]) were
G K German et al.
Biophysical journal, 102(11), 2424-2432 (2012-06-21)
We study the drying of stratum corneum, the skin's outermost layer and an essential barrier to mechanical and chemical stresses from the environment. Even though stratum corneum exhibits structural features across multiple length-scales, contemporary understanding of the mechanical properties of
S Rajeshkumar et al.
Fish & shellfish immunology, 26(3), 429-437 (2009-01-15)
The protective efficacy of oral delivery of a DNA construct containing the VP28 gene of WSSV encapsulated in chitosan nanoparticles was investigated in black tiger shrimp (Penaeus monodon). The results showed that significant survival was obtained in WSSV-challenged shrimp at
Arno G B Wouters et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 65(6), 1263-1271 (2017-01-27)
The relationship between structural and foaming properties of two tryptic and two peptic wheat gluten hydrolysates was studied at different pH conditions. The impact of pH on foam stability (FS) of the samples heavily depended on the peptidase used and
Valeria Lulla et al.
Nature communications, 11(1), 4070-4070 (2020-08-15)
Human astroviruses are small non-enveloped viruses with positive-sense single-stranded RNA genomes. Astroviruses cause acute gastroenteritis in children worldwide and have been associated with encephalitis and meningitis in immunocompromised individuals. It is still unknown how astrovirus particles exit infected cells following
プロトコル
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.