Merck
T5266
Sigma-Aldrich
トリプシン ブタ膵臓由来
lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture, 1,000-2,000 BAEE units/mg solid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.75
由来生物
Porcine pancreas
品質水準
無菌性
γ-irradiated
製品種目
BioXtra
フォーム
lyophilized powder
比活性
1,000-2,000 BAEE units/mg solid
分子量
23.8 kDa
濃度
25 mg/mL
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ペプチドをトリプシンで消化する場合、トリプシン:ペプチドについて約 1:100~1:20 の比を使用してください。この製品の代表的な用途は、培養表面から接着細胞を除去することです。細胞をその基材から除去するのに必要なトリプシンの濃度は、主に細胞型および培養の時期に依存します。トリプシンはまた、細胞培養期間中に細胞を再懸濁するために、タンパク質の消化に関するプロテオミクス研究において、およびさまざまなインゲル消化において使用されています†。さらなる応用例として、膜ベースの技術により結晶化を評価すること、ならびにタンパク質のフォールディング速度および収率は動的トラップの存在により制限を受ける可能性があることを試験において明確にすることが挙げられます。
生物化学的/生理学的作用
トリプシンは、リシンおよびアルギニン残基の C 末端側でペプチドを開裂させます。この反応の加水分解速度は、酸性残基が切断部位のいずれかの側にある場合に低速化し、また加水分解は、プロリン残基が切断部位のカルボキシル側にある場合には停止します。トリプシン活性の至適 pH は 7~9 です。トリプシンは、アミノ酸の合成誘導体のエステル結合およびアミド結合を開裂させるように作用することも可能です。トリプシンが作用するペプチド結合を覆い隠すカルシウムおよびマグネシウムイオンを中和するキレート剤として、EDTA がトリプシン溶液に添加されます。これらのイオンを除去すると酵素活性が上昇します。
DFP、TLCK、APMSF、AEBSEF、およびアプロチニン等を含むセリンプロテアーゼ阻害剤がトリプシンを阻害します。
構成
トリプシンは、アミノ酸残基223個の単鎖ポリペプチドで構成され、Lys-lleペプチド結合で切断されるトリプシノーゲンからN末端ヘキサペプチドを除去することにより生成されます。アミノ酸配列は、6つのジスルフィド架橋によって架橋されています。これは天然型のトリプシン、ベータトリプシンです。ベータトリプシンは自己分解され、Lys-Ser残基が切断されて、アルファトリプシンが生成されます。トリプシンはセリンプロテアーゼファミリーの1つです。
注意
1 mM HCl溶液はアリコートで-20℃で保存して1年間安定です。Ca2+が存在する場合もトリプシンの自己消化が減少し、その溶液中での安定性が維持されるものと予想されます。2.0 M尿素、2.0 MグアニジンHCl塩、または0.1% (w/v) SDS中でもその活性の大半は維持されるものと予想されます。
単位の定義
1BAEE ユニットは、BAEE を基質として用いた場合、25°C、pH 7.6 で 1 分当たり 0.001 のΔA253 を生成します。1BTEE ユニット = 320ATEE ユニット。反応容積 = 3.2 mL(光路長 1 cm)。
調製ノート
本製品はハンクス平衡塩溶液に25 mg/mLで溶解する凍結乾燥粉末です。
EDTAに関与する用途の場合、Ca2+とMg2+のいずれも含有しない緩衝塩溶液でトリプシンを可溶化してください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T5266-500MG:
T5266-BULK:
T5266-500MG-PW:
T5266-PH:
T5266PROC:
T5266-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Akitoshi Nakashima et al.
Autophagy, 16(10), 1771-1785 (2019-12-21)
The etiology of preeclampsia (PE), a serious pregnancy complication, remains an enigma. We have demonstrated that proteinopathy, a pathologic feature of neurodegenerative diseases, is a key observation in the placenta and serum from PE patients. We hypothesize that the macroautophagy/autophagy
Stephanie Rudolph et al.
Cell reports, 33(5), 108338-108338 (2020-11-05)
Granule cells (GCs) of the cerebellar input layer express high-affinity δ GABAA subunit-containing GABAA receptors (δGABAARs) that respond to ambient GABA levels and context-dependent neuromodulators like steroids. We find that GC-specific deletion of δGABAA (cerebellar [cb] δ knockout [KO]) decreases
Miriam Landfors et al.
Cell discovery, 3, 17013-17013 (2017-05-23)
Sertoli cells have dual roles during the cells' lifetime. In the juvenile mammal, Sertoli cells proliferate and create the structure of the testis, and during puberty they cease to proliferate and take on the adult role of supporting germ cells
Peter Halasz et al.
Journal of virology, 82(1), 148-160 (2007-10-19)
Changes in the interactions between intestinal cells and their surrounding environment during virus infection have not been well documented. The growth and survival of intestinal epithelial cells, the main targets of rotavirus infection, are largely dependent on the interaction of
Tim Jiang et al.
Journal of experimental botany, 71(22), 7073-7087 (2020-08-28)
Chloroplast stromal factors involved in regulating thylakoid protein targeting are poorly understood. We previously reported that in Arabidopsis thaliana, the stromal-localized chaperone HSP90C (plastid heat shock protein 90) interacted with the nuclear-encoded thylakoid lumen protein PsbO1 (PSII subunit O isoform
プロトコル
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.