Merck
T6424
Sigma-Aldrich
トリプシン ヒト膵臓由来
salt-free, lyophilized powder, vial of ≥1,000 BAEE units
別名:
Serine Protease 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
human pancreas
品質水準
フォーム
salt-free, lyophilized powder
包装
vial of ≥1,000 BAEE units
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
トリプシンは、セリンプロテアーゼです。膵臓が前駆体トリプシノーゲンを産生し、腸に分泌します。トリプシノーゲンは、腸粘膜中のエンテロキナーゼによりトリプシンに変換されます。
トリプシン分子は2つのドメインを持ち、1つは酵素の活性部位とトリプトファン残基に関連し、他方は8-アニリノナフタレン-1-スルホン酸結合に関連します。
アプリケーション
トリプシンはE型肝炎ウイルスとヒトアストロウイルスの類似性の評価の研究で使用されています。トリプシンは、初代ヒト成人上皮前駆細胞、または幹細胞を培養する独自の技法をを用いる研究でも使用されています。
単位の定義
1 BAEEユニットは、BAEEを基質として用いて、pH 7.6、25°C、1分間で、0.001のΔA253を生じる酵素量です。反応容量 = 3.2 mL(光路長1 cm)。
数量
1,000 BAEE unit/バイアル以上
アナリシスノート
タンパク質量はE1%/280で決定。
その他情報
より詳細な情報につきましては、 www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorertrypsin をご覧ください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T6424-1VL-PW:
T6424-1VL:
T6424-VAR:
T6424-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jia Liu et al.
Nature protocols, 16(7), 3522-3546 (2021-06-06)
Cellular heterogeneity is pervasive and of paramount importance in biology. Single-cell analysis techniques are indispensable for understanding the heterogeneity and functions of cells. Low-copy-number proteins (fewer than 1,000 molecules per cell) perform multiple crucial functions such as gene expression, cellular
Kelly A Dryden et al.
Journal of molecular biology, 422(5), 650-658 (2012-06-30)
Human astroviruses (HAstVs) are a major cause of gastroenteritis. HAstV assembles from the structural protein VP90 and undergoes a cascade of proteolytic cleavages. Cleavage to VP70 is required for release of immature particles from cells, and subsequent cleavage by trypsin
Industrial Enzymes and Their Applications (1998)
Cynthia Luz Marcelo et al.
BMC dermatology, 12, 8-8 (2012-06-26)
Primary keratinocytes derived from epidermis, oral mucosa, and urothelium are used in construction of cell based wound healing devices and in regenerative medicine. This study presents in vitro technology that rapidly expands keratinocytes in culture by growing monolayers under large
Mian Zhou et al.
Nature, 495(7439), 111-115 (2013-02-19)
Codon-usage bias has been observed in almost all genomes and is thought to result from selection for efficient and accurate translation of highly expressed genes. Codon usage is also implicated in the control of transcription, splicing and RNA structure. Many
プロトコル
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.