Merck
650275
Sigma-Aldrich
Trypsin, Iodination Grade, Human Pancreas
別名:
Trypsin, Iodination Grade, Human Pancreas
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.21
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
品質水準
フォーム
lyophilized solid
比活性
≥2.5 units/mg protein
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated
溶解性
HCl: 2 mM
aqueous buffer, pH 2.5: soluble
その他の活性
Chymotrypsin, none detected
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
Native trypsin from human pancreas. Serine protease that specifically hydrolyzes amides, peptides, and proteins at the C-terminus side of arginine and lysine residues.
警告
Toxicity: Irritant (B)
単位の定義
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1 µmol of N-benzyl-L-arginine-pNA per min at 25°C, 200 mM Tris-HCl, pH 7.8, 20 mM CaCl₂.
物理的形状
Salt-free.
調製ノート
Prepared from tissue that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-70°C).
その他情報
Merck Index13, 9865.
Travis, J., and Roberts, R.C. 1969. Biochemistry 8, 2884.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
when assayed against N-Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA (573462)
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
650275-50UG:
650275-0UG:
650275-1MG:
650275-200UG:
650275-UG:
試験成績書(COA)