Merck
230900
Sigma-Aldrich
Chymotrypsin, Human Pancreas
Natiave chymotrypsin from human pancreas. Pancreatic digestive enzyme. Increased levels of this enzyme and/or its zymogen have been found in serum of individuals with cystic fibrosis.
別名:
Chymotrypsin, Human Pancreas
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
由来生物
human pancreas
品質水準
詳細
Merck USA index - 14, 2260
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
溶解性
ice cold 1 mM HCl: soluble
その他の活性
Trypsin, none detected (when assayed against N-benzyl-L-arginine-p-nitroanilide)
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
Natiave chymotrypsin from human pancreas. Pancreatic digestive enzyme. Increased levels of this enzyme and/or its zymogen have been found in serum of individuals with cystic fibrosis.
警告
Toxicity: Harmful (C)
物理的形状
Salt free.
再構成
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Once opened, re-desiccate the dried product over silica gel under a vacuum and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 week at -20°C.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
230900-50UG:
230900-UG:
試験成績書(COA)