Merck
11418467001
Roche
キモトリプシン配列決定グレード
from bovine pancreas
別名:
キモトリプシン, プロテアーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Enzyme Commission number:
UNSPSCコード:
12352204
由来生物
bovine pancreas
品質水準
アッセイ
≥90%
形状
lyophilized (salt-free)
比活性
≥70 units/mg protein (at 25 °C, with ATEE as a substrate)
分子量
Mr 25 kDa
包装
pkg of 4 × 25 μg
メーカー/製品名
Roche
テクニック
protein sequencing: suitable
最適pH
7.0-9.0
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
キモトリプシン配列決定グレードは、特異的なプロテアーゼとして、ウシ膵臓から純粋な形で分離されます。
特異性
Tyr、PheおよびTrpのC末端でペプチド結合を特異的に加水分解するセリンエンドペプチダーゼ。Leu、Met、Ala、AspおよびGluは、より低い割合で切断されます。感受性アミノ酸のアミドおよびエステルにも作用します。キモトリプシン配列決定グレードの特異性は、基質としてメリチンを用いてテストされます。
アプリケーション
キモトリプシン単独または他のプロテアーゼとの組合せによるタンパク質の加水分解には、キモトリプシン配列決定グレードを使用してください。これはペプチドマップ法、フィンガープリント法および配列解析に適しています。
品質
純度:逆相HPLC分析時にペプチドの特異的な切断や分離を妨げる可能性のある不純物は含有されていません。
調製ノート
ワーキング濃度:推奨される酵素量は、重量でタンパク質の量の1/200~1/20です。
保存条件(ワーキング溶液):2~8°C
1 mM HCl溶液は、2~8°Cで最大1週間保存できます。
阻害剤: アプロチニン、DFP、PMSF、フェノチアジン-N-カルボニルクロリド、TPCK、ZPCK、α2-マクログロブリン、α1-アンチトリプシン、大豆トリプシン阻害剤およびキモスタチン。APMSFによる阻害はありません。
再構成
凍結乾燥キモトリプシン配列決定グレードを1 mM HClに溶解します。配列決定されるタンパク質を消化用緩衝液に溶解します(100 mM Tris-HCl、10 mM CaCl2、pH 7.8)。
その他情報
ライフサイエンス研究専用です。診断にはご使用になれません。
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
Virus-encoded proteinases and proteolytic processing in the Nidovirales.
J Ziebuhr et al.
The Journal of general virology, 81(Pt 4), 853-879 (2000-03-22)
A method for selective 19 F-labeling absent of probe sequestration (SLAPS).
Dixon, et al.
Protein Science, 31, e4454-e4454 (2023)
Wei-Qiang Chen et al.
Amino acids, 44(5), 1381-1389 (2013-03-21)
The protocol consists of running a native gel with in-gel digestion by proteases, subsequent mass spectrometrical determination of protein sequence and modifications, followed by electro-elution and conformational analysis using melting point and circular dichroism. Finally, the eluted protein is tested
Uyen T T Nguyen et al.
Current protocols in protein science, Chapter 14, Unit14-Unit14 (2010-11-26)
Post-translational modifications (PTMs) expand the number of protein isoforms in eukaryotic proteome by orders of magnitude. Protein modification with isoprenoid lipids is a common PTM affecting hundreds of proteins controlling the transport of information and materials into, through, and out
Coagulation factor IX analysis in bioreactor cell culture supernatant predicts quality of the purified product.
Zacchi, et al.
Communications biology, 4, 390-390 (2021)
資料
Method development for protein fingerprinting of AAV serotype 5 using both intact mass analysis and peptide mapping, to determine critical quality attributes for gene therapy, utilizing three different columns.