由来生物
bovine pancreas
品質水準
形状
lyophilized (salt-free)
比活性
≥80 units/mg protein
分子量
Mr 23.5 kDa
包装
pkg of 4 × 100 μg (11047841001)
pkg of 4 × 25 μg (11418475001)
メーカー/製品名
Roche
最適pH
8.0
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
Trypsin Sequencing Grade はウシ膵臓より単離され高度に精製された特異的プロテアーゼです。Trypsin Sequencing Grade はセリンエンドプロテアーゼの 1 種です。塩基性アミノ酸である Arg および Lys のカルボン酸側のペプチド結合を特異的に切断します。Arg と Lys のアミドおよびエステル結合も開裂します。
特異性
Trypsin Sequencing Grade の特異性はインスリンの酸化 B-鎖(インスリンBox)を基質として検証します。高濃度のTrypsin Sequencing Grade(1 重量の酵素と 18 重量のインスリン Box)を 18 時間インキュベートすると痕跡量のキモトリプシンが検出されました。
特異性(HPLC、インスリン Box 使用):
1 時間後の切断:90%以上
18 時間後の非特異的な開裂生成物:10%以下
特異性(HPLC、インスリン Box 使用):
1 時間後の切断:90%以上
18 時間後の非特異的な開裂生成物:10%以下
アプリケーション
Trypsin Sequencing Grade は溶液中、ブロット膜上のタンパク質の消化に使用されています。
本酵素はタンパク構造の解明、トリプシンマッピング、フィンガープリンティング、配列解析および転位研究に用いられます。Trypsin Sequencing Grade は精製した糖タンパク質から糖ペプチドを生成し、またポリアクリルアミドゲル中でのタンパク質の消化に適しています。
本酵素はタンパク構造の解明、トリプシンマッピング、フィンガープリンティング、配列解析および転位研究に用いられます。Trypsin Sequencing Grade は精製した糖タンパク質から糖ペプチドを生成し、またポリアクリルアミドゲル中でのタンパク質の消化に適しています。
品質
純度:逆相 HPLC においてペプチドの分離を妨げるおそれのある不純物は検出されていません。
調製ノート
安定化剤:トリプシンは 4 カ月間安定です。
実用濃度:タンパク質重量の 1/100~1/20(溶液中);1~5 µg/100 µL(ゲル内消化用)
保存条件(実験溶液):0.01%トリフルオロ酢酸(TFA)溶液(v/v)または 1 mM 塩酸を使用し 2~8°Cで保存した場合最長 1 週間。タンパク質を中性~ややアルカリ性 pH の溶液中でインキュベーションした場合、部分的な自己消化が起こることがありえます。本アプリケーションでは、ロシュでは、Trypsin, Modified, Sequencing Grade(トリプシン、修飾、シーケンシンググレード)をお勧めしています。
実用濃度:タンパク質重量の 1/100~1/20(溶液中);1~5 µg/100 µL(ゲル内消化用)
保存条件(実験溶液):0.01%トリフルオロ酢酸(TFA)溶液(v/v)または 1 mM 塩酸を使用し 2~8°Cで保存した場合最長 1 週間。タンパク質を中性~ややアルカリ性 pH の溶液中でインキュベーションした場合、部分的な自己消化が起こることがありえます。本アプリケーションでは、ロシュでは、Trypsin, Modified, Sequencing Grade(トリプシン、修飾、シーケンシンググレード)をお勧めしています。
再構成
溶液の安定化のため酸に再溶解させる必要があります:0.01% TFA(v/v)、1 mM HCl または 0.1%酢酸を推奨します。
その他情報
ライフサイエンス研究目的にのみ使用できます。診断用には使用できません。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 8(14), 2133-2137 (2007-08-28)
A silicon-on-insulator (SOI) based thin film resistor is employed for the label-free determination of enzymatic activity. We demonstrate that enzymes, which cleave biological polyelectrolyte substrates, can be detected by the sensor. As an application, we consider the serine endopeptidase trypsin
Molecular & cellular proteomics : MCP, 3(6), 608-614 (2004-03-23)
Almost all large-scale projects in mass spectrometry-based proteomics use trypsin to convert protein mixtures into more readily analyzable peptide populations. When searching peptide fragmentation spectra against sequence databases, potentially matching peptide sequences can be required to conform to tryptic specificity
Journal of proteome research, 11(8), 4289-4307 (2012-07-07)
Protein expression patterns in imbibed seeds of three cultivars of chickpea (Cicer arietinum L.) with different rates of germination under limiting water supply in soil (>10% water holding capacity) were compared. A large number of soluble proteins expressed earlier and