アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
比活性
≥20000 units/mg protein
分子量
27 kDa
包装
pkg of 2 μg (11420488001)
pkg of 3 × 2 μg (11054589001)
メーカー/製品名
Roche
最適pH
7.0-8.0
pH範囲
6.5-9.0
保管温度
2-8°C
詳細
野生型のシュードモナス・フラギは、低分子量の親水性アミノ酸においてN末端側のペプチド結合を開裂するメタロプロテアーゼを分離します。この菌株の突然変異体によってエンドプロテアーゼAsp-N シーケンシンググレードが産生され、高純度、高特異性のプロテアーゼとして単離されます。
特異性
エンドプロテアーゼAsp-Nシーケンシンググレードはメタロプロテアーゼです。本製品は、リン酸塩、酢酸塩、あるいはpH 6.0~8.5のトリス緩衝液においてアスパラギン酸およびシステイン酸のN-末端側のペプチド結合を特異的に開裂します。システインを還元あるいはアルキル化すると、-(↓)-Asp-Xのみが開裂します。
エンドプロテアーゼAsp-Nシーケンシンググレードの特異性は基質としてグルカゴンを用いて検証されます。高濃度のエンドプロテアーゼAsp-Nシーケンシンググレード(酵素1重量部にグルカゴン10重量部)を、汚染プロテアーゼのような微量の不純物を検出するためインキュベートします。
熱失活:タンパク分解酵素は5分間煮沸することによって失活します。
エンドプロテアーゼAsp-Nシーケンシンググレードの特異性は基質としてグルカゴンを用いて検証されます。高濃度のエンドプロテアーゼAsp-Nシーケンシンググレード(酵素1重量部にグルカゴン10重量部)を、汚染プロテアーゼのような微量の不純物を検出するためインキュベートします。
熱失活:タンパク分解酵素は5分間煮沸することによって失活します。
アプリケーション
タンパク質構造分析および配列分析にはエンドプロテアーゼAsp-Nシーケンシンググレードを使用します。
調製ノート
作業濃度:2 µg/50 µL再蒸留水
バイアル1本(=酵素2 µg)を50 µLの再蒸留水に溶解して緩衝液濃度10mMのトリス-HCl pH 7.5とします。
作業溶液:推奨される溶媒は再蒸留水です。
保存条件(作業溶液):-15°C~-25°C
再蒸留水溶液は2~8°Cにおいて最長で1週間、-15~-25°Cでおよそ1カ月間安定します;繰り返し解凍することは避けて下さい。
バイアル1本(=酵素2 µg)を50 µLの再蒸留水に溶解して緩衝液濃度10mMのトリス-HCl pH 7.5とします。
作業溶液:推奨される溶媒は再蒸留水です。
保存条件(作業溶液):-15°C~-25°C
再蒸留水溶液は2~8°Cにおいて最長で1週間、-15~-25°Cでおよそ1カ月間安定します;繰り返し解凍することは避けて下さい。
再構成
凍結乾燥されたエンドプロテアーゼ Asp-Nシーケンシンググレードを50 µLの再蒸留水に再構成します。これにより緩衝液濃度10 mMのトリス-HCl、pH 7.5になります。自己分解を避けるために、インキュベーション温度は37°C以下にしてください。
その他情報
生命科学研究専用です。診断手順には使用しません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Journal of cell biology, 196(4), 419-434 (2012-02-15)
The nuclear pore complex (NPC) is a multiprotein assembly that serves as the sole mediator of nucleocytoplasmic exchange in eukaryotic cells. In this paper, we use an integrative approach to determine the structure of an essential component of the yeast
Nature communications, 4, 1832-1832 (2013-05-16)
Regulation of actomyosin dynamics by post-transcriptional modifications in cytoplasmic actin is still poorly understood. Here we demonstrate that dioxygenase ALKBH4-mediated demethylation of a monomethylated site in actin (K84me1) regulates actin-myosin interaction and actomyosin-dependent processes such as cytokinesis and cell migration.