Merck
ENDOLYSS-RO
Roche
エンドプロテイナーゼLys-Cシークエンシンググレード
from Lysobacter enzymogenes
別名:
lys-c, プロテアーゼ, リシルエンドペプチダーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Enzyme Commission number:
UNSPSCコード:
12352204
由来生物
bacterial (Lysobacter enzymogenes)
グレード
protein sequencing grade
フォーム
lyophilized
比活性
≥200 units/mg protein (at 25 °C, with Chromozym PL)
分子量
33 kDa by SDS-PAGE (reducing)
精製方法
electrophoresis
包装
pkg of 3 × 5 μg (11047825001)
pkg of 5 μg (11420429001)
メーカー/製品名
Roche
保管条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
テクニック
activity assay: suitable
white
最適pH
8.5-8.8
pH範囲
5-12
溶解性
water: soluble
適合性
suitable for enzyme test
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
詳細
エンドプロテイナーゼLys-Cシークエンシンググレードは、高度に精製された特異的プロテアーゼとして、Lysobacter enzymogenesから単離されます。Lysobacter enzymogenes由来のエンドプロテイナーゼLys-Cは、ペプチダーゼS1ファミリーのメンバーです。主に、タンパク質配列分析におけるポリペプチド鎖の最初の断片化に使用されます。
特異性
この酵素は、Lysのカルボキシル側でアミド、エステル、ペプチド結合を特異的に加水分解するセリンプロテアーゼです(Tris-HClバッファー中、pH 7.0~9.0)。
熱失活:加熱(100℃で5分)又はTCAによって酵素が変性する場合があります。
アプリケーション
タンパク質構造解析や配列解析には、エンドプロテイナーゼLys-Cシークエンシンググレードを使用してください。溶液中、ポリアクリルアミドゲル中、ブロット膜上のタンパク質の消化に適しています。
調製ノート
保存条件(標準溶液):+2~+8℃
再構成
凍結乾燥したエンドプロテイナーゼLys-Cシークエンシンググレードは、50 μLの2回蒸留水に溶解します。これにより、バッファー濃度は50 mM Hepes、pH 8.0、10 mM EDTA、5 mg/mLラフィノースとなります。自己融解を避けるために、インキュベーション温度が37℃を超えないようにしてください。
4 M尿素中で安定です。
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
H Alexander Ebhardt et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 28(24), 2735-2743 (2014-11-08)
Tandem mass (MS/MS) spectra generated by collision-induced dissociation (CID) typically lack redundant peptide sequence information in the form of e.g. b- and y-ion series due to frequent use of sequence-specific endopeptidases cleaving C- or N-terminal to Arg or Lys residues.
Heterologous expression and pro-peptide supported refolding of the high specific endopeptidase Lys-C
Stressler T, et al.
Protein Expression and Purification, 118, 31-38 (2016)
Tao Xu et al.
Nature protocols, 4(3), 325-332 (2009-02-21)
This protocol outlines the essential steps of mass spectrometry-based analysis of protein samples that can be used to identify post-translational arginylation. We describe special considerations for sample preparation and digestion, mass spectrometry analysis using high-precision instruments, database searching for the
Jung Hun Oh et al.
Journal of proteome research, 10(3), 1406-1415 (2011-01-14)
Many efforts have been made to discover novel bio-markers for early disease detection in oncology. However, the lack of efficient computational strategies impedes the discovery of disease-specific biomarkers for better understanding and management of treatment outcomes. In this study, we
Jason A Wall et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 291(5), H2462-H2472 (2006-06-13)
Ischemia-reperfusion (I/R) has critical consequences in the heart. Recent studies on the functions of I/R-activated kinases, such as p38 mitogen-activated protein kinase (MAPK), showed that I/R injury is reduced in the hearts of transgenic mice that overexpress the p38 MAPK