Merck
P6181
Sigma-Aldrich
エンドプロテイナーゼGlu-C from Staphylococcus aureus V8
suitable for protein sequencing, lyophilized powder
別名:
V8プロテアーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
グレード
Proteomics Grade
品質水準
形状
lyophilized powder
アナライトの化学物質クラス
amino acids
適合性
suitable for protein sequencing
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Staphylococcus aureus V8由来のエンドプロテアーゼGlu-Cは、次の用途で使用されています。
  • 親和性の研究においてS層タンパク質(Bacillus stearothermophilus ATCC 12980由来)のタンパク質切断フラグメントを得るため。
  • ネイティブVSTx-3(電位センサー毒素3)ペプチドの配列決定を目的とする酵素的切断として。
  • 組換え精製PimA(ホスファチジルイノシトール-マンノーストランスフェラーゼ)の限定分解に。
  • アイソトープ希釈液クロマトグラフィー/タンデム質量分析用のグリコヘモグロビンの分解に。
生物化学的/生理学的作用
Staphylococcus aureus (黄色ブドウ球菌)V8由来エンドプロテイナーゼGlu-Cはセリンエンドプロテアーゼであり、グルタミン酸およびアスパラギン酸残基のカルボキシル末端側のペプチド結合を切断します。 Glu-Cの特異性は、使用される緩衝液やpH、潜在的切断部位の周辺の構造に依存します。酢酸アンモニウム(pH 4.0)中または重炭酸アンモニウム(pH 7.8)中では、グルタミン酸残基が優先的に切断されます。一方、リン酸緩衝液(pH 7.8)中では、Glu-Cは両方の残基を切断します。 Glu-Cは、0.2%SDS(ドデシル硫酸ナトリウム)および4.0M尿素の存在下で活性を有することが報告されています。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P6181-PH:
P6181-BULK:
P6181PROC:
P6181-1VL:
P6181-50UG-PW:
P6181-PM:
P6181-VAR:
P6181-1VL-KC:
P6181-50UG:
P6181-50UG-KC:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
X. Wang et al.
Plant physiology, 111(2), 441-445 (1996-06-01)
Ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase (Rubisco) and a 66-kD protein were co-purified from solubilized microsomal preparations of the green alga Botryococcus braunii by Green A agarose, sucrose density gradient, MonoQ, and gel filtration. The 66-kD protein remained intact after 6 M urea treatment
The abalone egg vitelline envelope receptor for sperm lysin is a giant multivalent molecule.
Swanson, W.J., and Vacquier, V.D.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 94(13), 6724-6729 (1999)
M Jarosch et al.
Microbiology (Reading, England), 146 ( Pt 2), 273-281 (2000-03-09)
The cell surface of Bacillus stearothermophilus ATCC 12980 is completely covered with an oblique S-layer lattice. To investigate sequence identities and a common structure-function relationship in S-layer proteins of different B. stearothermophilus wild-type strains, the nucleotide sequence encoding the S-layer
The Protein Protocols Handbook (1996)
Kenneth AW
Human Genome Methods (1997)
プロトコル
An optimized LC-MS/MS based workflow for low artifact tryptic digestion and peptide mapping of monoclonal antibody, adalimumab (Humira) using filter assisted sample preparation (FASP).