安全性情報
SRP6311
Sigma-Aldrich
Trypsin Pancreas from human pancreas
≥95% (SDS-PAGE)
別名:
Beta-trypsin, Cationic trypsinogen, PRSS1, Serine protease 1, TRP1, TRY1, TRYP1, Trypsin I
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.32
由来生物
human
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
分子量
21-23 kDa
包装
pkg of 50 μg
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... TRYP1(5644)
詳細
Trypsin hydrolyzes peptides, amides, and ester bonds involving the carboxyl groups of L-arginine or L-lysine. Increased serum values of this enzyme and/or its zymogen (trypsinogen) have been found in patients with cystic fibrosis. Trypsinogen has three isoforms: cationic (trypsinogen 1), anionic (trypsinogen 2, MW - 22.5 kDa), and mesotrypsinogen (trypsinogen 3, MW - 25 kDa). The trypsin available is the cationic form.
物理的形状
Lyophilized from 2 mM HCl.
再構成
In water or aqueous buffer
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SRP6311-50UG:4548173369938
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)