安全性情報
4370285
Sigma-Aldrich
トリプシン、TPCK処理
別名:
Trypsin, TPCK treated for Cell Culture
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.56
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
トリプシンは、リジンおよびアルギニン残基のカルボキシル基側のペプチド結合を特異的に加水分解するセリンプロテアーゼです。この修飾トリプシンは、外来のキモトリプシン活性を不活化するために、N-トシル-L-フェニルアラニンクロロメチルケトン(TPCK)で処理されています。各パッケージは8バイアル入りで、各バイアルは25 μg入りです。
アプリケーション
トリプシン、TPCK処理は、下記で使用されています:
  • 上皮様ブタ腎細胞株(LLC-PK1)を用いた豚デルタコロナウイルス(PDCoV)感染実験用のダルベッコ改変イーグル培地(DMEM)のサプリメントとして
  • アネキシン-V/ヨウ化プロピジウム(PI)染色アッセイ用にヒト臍帯内皮細胞(HUVEC)を剥離させるため
  • マルチサイクル複製カイネティクス用の最小必須培地(MEM)で
生物化学的/生理学的作用
N-p-トシル-L-フェニルアラニンクロロメチルケトン(TPCK)は、キモトリプシンの不可逆的阻害薬として作用します。トリプシンはヒト線維細胞の分化を誘導します。トリプシンはタンパク質試料消化のためにプロテオミクスで広く使用されています。細胞培養では、接着性細胞をお互いに剥離させ、 培養容器壁から剥離させるためにトリプシン処理が行われています。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Zhonghui Ling et al.
Reproductive biology, 21(2), 100483-100483 (2021-02-26)
Vascular endothelial cell damage is regarded as the carrier in the progression of the pathological changes of preeclampsia (PE) from the placenta to maternal organs. MicroRNA (miR)-141-3p was aberrantly expressed during PE pathogenesis. We investigated the role of miR-141-3p in
Michael J V White et al.
PloS one, 8(8), e70795-e70795 (2013-08-21)
Trypsin-containing topical treatments can be used to speed wound healing, although the mechanism of action is unknown. To help form granulation tissue and heal wounds, monocytes leave the circulation, enter the wound tissue, and differentiate into fibroblast-like cells called fibrocytes.
Zdeněk Perutka et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(10) (2018-10-17)
Trypsin is the protease of choice for protein sample digestion in proteomics. The most typical active forms are the single-chain β-trypsin and the two-chain α-trypsin, which is produced by a limited autolysis of β-trypsin. An additional intra-chain split leads to
Yu Bai et al.
Microbial pathogenesis, 150, 104645-104645 (2020-12-08)
Influenza virus is responsible for significant morbidity and mortality worldwide. Acute lung injury (ALI)/acute respiratory distress syndrome (ARDS) is the major cause of death in influenza virus infected patients. Recent studies indicated that active glucagon like peptide-1 (GLP-1) encoded by
Jian-Ping Dai et al.
International journal of molecular sciences, 19(4) (2018-03-24)
Oxymatrine (OMT) is a strong immunosuppressive agent that has been used in the clinic for many years. In the present study, by using plaque inhibition, luciferase reporter plasmids, qRT-PCR, western blotting, and ELISA assays, we have investigated the effect and