戻る
トリプシン-EDTA 溶液
Products
ブランド
Sigma-Aldrich (4)
由来生物
pH値
物理的形状
製品ライン
組織
品質レベル
無菌性
滅菌方法
技法
製品の絞り込み
Showing 1-4 of 4
比較する
製品番号
詳細
価格
T4049
トリプシン-EDTA 溶液,
0.25%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 2.5 g porcine trypsin and 0.2 g EDTA, 4Na per liter of Hanks′ Balanced Salt Solution with phenol red
表示
価格を表示
T3924
トリプシン-EDTA 溶液,
1 ×, sterile; sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 0.5 g porcine trypsin and 0.2 g EDTA, 4Na per liter of Hanks′ Balanced Salt Solution with phenol red
表示
価格を表示
T4174
トリプシン-EDTA 溶液,
10 ×, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 5.0 g porcine trypsin and 2 g EDTA, 4Na per liter of 0.9% sodium chloride
表示
価格を表示
T4299
トリプシン-EDTA 溶液,
1 ×, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 500 BAEE units porcine trypsin and 180 μg EDTA, 4Na per ml in Dulbecco′s PBS without calcium and magnesium