詳細
Sphingomyelin (Brain, Porcine)
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 g (860062P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (860062P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (860062P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (860062P-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C41H83N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-41(45)42-39(38-49-50(46,47)48-37-36-43(3,4)5)40(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h32,34,39-40,44H,6-31,33,35-38H2,1-5H3,(H-,42,45,46,47)/b34-32+/t39-,40+/m0/s1
InChI Key
LKQLRGMMMAHREN-YJFXYUILSA-N
詳細
スフィンゴミエリンと関連脂質
アプリケーション
- 高速液体クロマトグラフィーエレクトロスプレーイオン化タンデム質量分析(HPLC-ESI-MS/MS)の標準品として
- Hela細胞の細胞空胞化の補助剤として
- リポソームの調製に
包装
法的情報
よく一緒に購入される製品
Jan Code
860062P-1G:
860062P-25MG:
860062P-200MG:
860062P-BULK:
860062P-VAR:
860062P-500MG:
試験成績書(COA)