詳細
Sphingomyelin (Brain, Porcine), chloroform
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (860062C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (860062C-200mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
濃度
10 mg/mL (860062C-25mg)
25 mg/mL (860062C-200mg)
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[P](=O)([O-])(OC[C@H](NC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C41H83N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-41(45)42-39(38-49-50(46,47)48-37-36-43(3,4)5)40(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h32,34,39-40,44H,6-31,33,35-38H2,1-5H3,(H-,42,45,46,47)/b34-32+/t39-,40+/m0/s1
InChI Key
LKQLRGMMMAHREN-YJFXYUILSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Sphingomyelin and related lipids
アプリケーション
- for ion-mobility spectrometry–mass spectrometry (IMS-MS)
- for lipid mixture in giant unilamellar vesicles
- as a growth medium for madin-darby canine kidney (MDCK) cells
包装
法的情報
よく一緒に購入される製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
860062C-VAR:
860062C-BULK:
860062C-200MG:4548174018477
860062C-25MG:4548174018460
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック