Merck
840032C
Avanti
脳PS
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
L-α-ホスファチジルセリン(脳、ブタ)(ナトリウム塩)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (840032C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (840032C-25mg)
pkg of 1 × 4 mL (840032C-100mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
10 mg/mL (840032C-10mg)
10 mg/mL (840032C-25mg)
25 mg/mL (840032C-100mg)
脂質タイプ
phosphoglycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H80NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h18,20,38-39H,3-17,19,21-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/b20-18-;/t38-,39+;/m1./s1
InChI Key
ALPKKMIPHGSQRX-NJZWBUMZSA-M
詳細
ホスファチジルセリン(PS)は、天然のリン脂質栄養素であり、脳、肺、心臓、肝臓、および骨格筋に存在します。 細胞膜の重要な構成成分です。
アプリケーション
また脳のPSは、SEIPINのホスファチジン酸(PA)への結合を評価するための、タンパク質-脂質重層(PLO)アッセイにも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ホスファチジルセリン(PS)は、受容体、イオンチャネル、酵素、およびシグナル分子の活性を調節します。膜流動性のモニタリングに使用されます。 PSは、アポトーシスや血液凝固において重要な役割を担っています。
包装
5mL透明ガラス密封アンプル(840032C-100mg)
5mL透明ガラス密封アンプル(840032C-10mg)
5mL透明ガラス密封アンプル(840032C-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
840032C-10MG:4548174016725
840032C-25MG:4548174016732
840032C-100MG:4548174019351
840032C-VAR:
840032C-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
M Gangal et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 96(22), 12394-12399 (1999-10-27)
Although the catalytic (C) subunit of cAMP-dependent protein kinase is N-myristylated, it is a soluble protein, and no physiological role has been identified for its myristyl moiety. To determine whether the interaction of the two regulatory (R) subunit isoforms (R(I)
Sensing phosphatidylserine in cellular membranes
Kay JG and Grinstein S
Sensors, 11(2) (2011)
The effects of phosphatidylserine on endocrine response to moderate intensity exercise
Starks MA, et al.
Journal of the International Society of Sports Nutrition, 5(1), 11-11 (2008)
Arupratan Das et al.
Nature cell biology, 14(3), 304-310 (2012-02-22)
Lipid asymmetry at the plasma membrane is essential for such processes as cell polarity, cytokinesis and phagocytosis. Here we find that a lipid flippase complex, composed of Lem3, Dnf1 or Dnf2, has a role in the dynamic recycling of the
Takaharu Ichimura et al.
The Journal of clinical investigation, 118(5), 1657-1668 (2008-04-17)
Following injury, the clearance of apoptotic and necrotic cells is necessary for mitigation and resolution of inflammation and tissue repair. In addition to macrophages, which are traditionally assigned to this task, neighboring epithelial cells in the affected tissue are postulated