Merck
870336C
Avanti
ダイズPS
Avanti Research - A Croda Brand 870336C
別名:
L-α-ホスファチジルセリン(大豆、99%)(ナトリウム塩)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (870336C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (870336C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (870336C-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 870336C
濃度
10 mg/mL (870336C-25mg)
25 mg/mL (870336C-200mg)
25 mg/mL (870336C-500mg)
脂質タイプ
phosphoglycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C40H74NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(43)51-36(34-49-52(46,47)50-35-37(41)40(44)45)33-48-38(42)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17-18,36-37H,3-10,12,14-16,19-35,41H2,1-2H3,(H,44,45)(H,46,47);/q;+1/p-1/b13-11-,18-17-;/t36-,37+;/m1./s1
InChI Key
WPLLCKLCLMRAPV-WHVRKWPVSA-M
詳細
ホスファチジルセリン(PS)は、生体組織や食品サンプルに含まれる主要なリン脂質の1つです。PSの構造には不飽和アシル鎖が存在します。
アプリケーション
ダイズPSは以下の使用に適しています:
  • 標準品として、および液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(LC-MS/MS)の検量線の作成に
  • 脂質二重層ディスクの調製に
  • アニオン性脂質とClostridium sordellii致死毒素-N末端触媒ドメイン(TcsL-cat)との相互作用を明らかにするための基質として
  • ミトコンドリア内膜を模倣するリポソームの調製に
生物化学的/生理学的作用
ホスファチジルセリン(PS)は、主に原形質膜、エンドソームおよびリソソームのサイトゾルの葉状構造内に存在します。小胞体、ゴルジ体およびミトコンドリアの内部にも存在します。PSは、Clostridium sordellii致死毒素(TcsL)に対する優先的結合基質です。PSは、骨形成中の沈着、アポトーシスの調節、および血液凝固のための脂質-カルシウム-リン酸塩複合体の成分です。
包装
5 mL 透明ガラス密封アンプル(870336C-500 mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(870336C-200 mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(870336C-25 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Liver,Kidney, Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
870336C-200MG:4548174019764
870336C-500MG:4548174019788
870336C-BULK:
870336C-25MG:4548174019771
870336C-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Brain Lyso PS Avanti Research™ - A Croda Brand 850092P, powder
Avanti
850092P
Brain Lyso PS
18:1 PS (DOPS) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
840035P
18:1 PS (DOPS)
Soy PI Avanti Research™ - A Croda Brand 840044C
Avanti
840044C
Soy PI
Egg PG Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
841138P
Egg PG
Soy PI Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
840044P
Soy PI
Evaluation of bilayer disks as plant cell membrane models in partition studies
Boija E, et al.
Analytical biochemistry, 364(2), 145-152 (2007)
Validation of an LC-MS/MS method for the quantification of choline-related compounds and phospholipids in foods and tissues
Xiong Y, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 911, 170-179 (2012)
Effect of ubiquinone-10 on the stability of biomimetic membranes of relevance for the inner mitochondrial membrane
Eriksson EK, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1860(5), 1205-1215 (2018)
The use of natural and synthetic phospholipids as pharmaceutical excipients
van Hoogevest P and Wendel A
European Journal of Lipid Science and Technology, 116(9), 1088-1107 (2014)
The catalytic domains of Clostridium sordellii lethal toxin and related large clostridial glucosylating toxins specifically recognize the negatively charged phospholipids phosphatidylserine and phosphatidic acid
Varela Chavez C, et al.
Cellular Microbiology, 17(10), 1477-1493 (2015)