由来生物
bovine brain
品質水準
アッセイ
≥97%
形状
chloroform:methanol solution
官能基
phospholipid
脂質タイプ
phosphoglycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
- シンナム酸およびそのヒドロキシル誘導体で修飾した脂質二重層に関する電気泳動光散乱および電気化学インピーダンス分光法の研究:この研究では、特に 1,2-ジアシル-sn-グリセロ-3-ホスホ-L-セリン溶液などの脂質構造とシンナム酸誘導体との相互作用に焦点を当てて、脂質二重層の修飾について調査しています。電気泳動光散乱法と電気化学インピーダンス分光法を用いて、これらの修飾二分子膜の電気化学的特性と安定性を解明し、生物物理学および生化学的応用におけるその潜在的可能性を強調しています(Naumowicz et al., 2020)。
- キャピラリー液体クロマトグラフィーによる分析物-リポソーム相互作用の特性評価のための、リポソーム修飾モノリス型シリカキャピラリーカラム:この研究では、分析物-リポソーム相互作用の研究のために、1,2-ジアシル-sn-グリセロ-3-ホスホ-L-セリンなどのリポソームで修飾したシリカベースのモノリス型キャピラリーカラムの使用を調査しています。この研究で使用されたキャピラリー液体クロマトグラフィー技術は、脂質環境における分析物の挙動に関する洞察を提供し、これは膜相互作用の理解と脂質ベースのデリバリーシステムの開発に不可欠です(Moravcová et al., 2013)。
生物化学的/生理学的作用
注意
アナリシスノート
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
80.1 °F - closed cup
引火点(℃)
26.7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P6641-PH:
P6641-BULK:
P6641-VAR:
P6641-5MG:4548173910444
P6641-25MG:4548173910437
P6641-BULK-N:
P6641-1MG:
P6641PROC:
P6641-100MG:4548173910420
P6641-500MG:
試験成績書(COA)