Merck
P1185
Sigma-Aldrich
1,2-ジパルミトイル-sn-グリセロ-3-ホスホ-L-セリン ナトリウム塩
≥99% (TLC)
別名:
L-α-ホスファチジル-L-セリン, ジパルミトイル ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C38H73NO10PNa
CAS番号:
分子量:
757.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥99% (TLC)
フォーム
powder
官能基
phospholipid
脂質タイプ
phosphoglycerides
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)OC[C@H](N)C([O-])=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C38H74NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-36(40)46-31-34(32-47-50(44,45)48-33-35(39)38(42)43)49-37(41)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h34-35H,3-33,39H2,1-2H3,(H,42,43)(H,44,45);/q;+1/p-1/t34-,35+;/m1./s1
InChI Key
GTLXLANTBWYXGW-CEGNZRHUSA-M
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P1185-VAR:
P1185-BULK:
P1185-50MG:
P1185-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S Mitra et al.
European biophysics journal : EBJ, 48(2), 119-129 (2018-11-27)
The large number of potential applications of ionic liquids (ILs) requires an understanding of their environmental impacts including their adverse effects on microorganisms living in soil and water. The molecular mechanism of toxic activities of these liquids is yet to
Éder Dos Santos Souza et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 412(6), 1431-1439 (2020-01-09)
Triatominae are hematophagous insects involved in the transmission of Chagas disease. Among the 19 genera of the subfamily, those with the highest epidemiological importance regarding the dissemination of Trypanosoma cruzi are Panstrongylus, Rhodnius, and Triatoma. Of these three genera, Rhodnius
Cosima D Calvano et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 49(9), 831-839 (2014-09-18)
In foodstuffs, one of the main factors inducing modifications in phospholipids (PLs) structure is the heat treatment. Among PLs, only phosphatidylethanolamines and phosphatidylserines, due to their free amino group, can be involved in Maillard reaction and can form adducts with