Merck
P5660
Sigma-Aldrich
3-sn-ホスファチジル-L-セリン ナトリウム塩 ウシ脳由来
≥95% (TLC)
別名:
1,2-ジアシル-sn-グリセロ-3-ホスホ-L-セリン, L-α-ホスファチジル-L-セリン ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥95% (TLC)
形状
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)OC[C@H](N)C([O-])=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C42H82NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h38-39H,3-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/t38-,39+;/m1./s1
InChI Key
SJRBMGBLPUBGJL-MBAWARMDSA-M
詳細
ホスファチジルセリンは、細胞膜に認められるアニオン性リン脂質です。細胞膜表面のホスファチジルセリンの露出により、アポトーシス細胞と血球の除去が刺激されます。ホスファチジルセリンはトロンビンの産生を調節し、止血を維持します。
アプリケーション
ウシの脳から得られた3-sn-ホスファチジル-L-セリンナトリウム塩は、グリコシルホスファチジルイノシトール(GPI)-アンカーコントロールとして使用されています。
生物化学的/生理学的作用
灰白質に主に認められる、代謝速度の遅い構造リン脂質です。
注意
溶液を室温に放置すると、1日に約0.5%分解します。
調製ノート
EDTAで洗浄し、ナトリウム塩に転換してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P5660-VAR:
P5660-25G:
P5660-BULK:
P5660-25MG:
P5660-500MG:
P5660PROC:
P5660-100MG:
P5660-PH:
P5660-5MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The role of phosphatidylserine in recognition and removal of erythrocytes.
Kuypers FD
Cellular and molecular biology (Noisy-le-Grand, France), 50(2), 147-158 (2004)
Phosphatidylserine exposure during apoptosis is a cell-type-specific event and does not correlate with plasma membrane phospholipid scramblase expression
Fadeel B, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 266(2), 504-511 (1999)
TIMP-1-GPI in combination with hyperthermic treatment of melanoma increases sensitivity to FAS-mediated apoptosis
Djafarzadeh R, et al.
Cancer Immunology, Immunotherapy, 58(3), 361-361 (2009)
Exposure of platelet membrane phosphatidylserine regulates blood coagulation
Lentz BR
Progress in Lipid Research, 42(5), 423-438 (2003)
Julien Perino et al.
Antiviral research, 89(1), 89-97 (2010-11-26)
Vaccinia virus (VACV) was used as a surrogate of Variola virus (genus Orthopoxvirus), the causative agent of smallpox, to study orthopoxvirus infection via the respiratory airway. Lung surfactant, a physiological barrier to infection encountered by the virus, is predominantly composed