Merck
P0878
Sigma-Aldrich
O-ホスホ-L-セリン
≥98% (TLC), powder, glutamate synthase (ferredoxin)] inhibitor
別名:
L-2-アミノ-3-ヒドロキシプロパン酸 3-ホスファート, L-SOP, L-セリン O-リン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HO)2P(O)OCH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
185.07
Beilstein:
1726826
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
product name
O-ホスホ-L-セリン,
形状
powder
品質水準
保管条件
under inert gas
mp
190 °C (lit.)
SMILES記法
N[C@@H](COP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H8NO6P/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/t2-/m0/s1
InChI Key
BZQFBWGGLXLEPQ-REOHCLBHSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
O-ホスホ-L-セリンは以下の用途に使用されています:
  • タンパク質の発現、精製、リン酸化
  • これらの化学シフトの研究
  • ラマン分光法を用いたpKa値の分光学的測定
生物化学的/生理学的作用
O-ホスホ-L-セリン(L-SOP)は、ホスファチジルセリンヘッドグループに類似した分子であり、アポトーシス細胞のミクログリア食作用の部分的な阻害を仲介します。ゼブラフィッシュでは、L-SOPはミュラーグリアの増殖を阻害し、光損傷を受けた網膜の錐体細胞の再生をブロックします。In vivoでは、L-SOPはCysMの基質として作用し、 結核菌由来システインシンターゼであるCysMの基質として働きます。
グル-プIII代謝型グルタミン受容体アゴニスト (mGluR4, mGluR7, mGluR8)です。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P0878-5G:
P0878-VAR:
P0878-1G:
P0878-10MG:
P0878-BULK:
P0878-25G:
P0878-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Detection of amino acid and peptide phosphate protonation using Raman spectroscopy
Xie Y, et al.
Analytical Biochemistry, 343(2), 223-230 (2005)
O-phospho-L-serine and the thiocarboxylated sulfur carrier protein CysO-COSH are substrates for CysM, a cysteine synthase from Mycobacterium tuberculosis.
O'Leary SE
Biochemistry, 47(44), 11606-11615 (2008)
Phosphorylation of OPTN by TBK1 enhances its binding to Ub chains and promotes selective autophagy of damaged mitochondria
Richter B, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 113(15), 4039-4044 (2016)
The inhibitor of phagocytosis, O-phospho-L-serine, suppresses Muller glia proliferation and cone cell regeneration in the light-damaged zebrafish retina.
Bailey TJ
Experimental Eye Research, 91(5), 601-612 (2010)
Improved peak identification in 31P-NMR spectra of environmental samples with a standardized method and peak library
Cade-Menun BJ
Geoderma, 257, 102-114 (2015)